Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 pkg |
Über diesen Artikel
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.Produktname
Durapore®, 0,22 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung, Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1.5 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb
Quality Segment
material
polysulfone device, polysulfone support
agency
meets EP 2.6.14, meets JP 4.01, meets USP 85
sterility
irradiated, non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Millipak® Final Fill 60
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
1.51 L/min flow rate at 0.86 bar (ΔP), 10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 60 L process volume, 80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
4.3 in.
W
3.0 in.
filter filtration area
300 cm2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction), <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥50 psi (3450 mbar), air with water
fitting
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Packaging
Preparation Note
Dieses Produkt wurde mit einer Durapore® Membran hergestellt, die den Kriterien für einen „nicht faserabgebenden“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b)(6) entspricht und auf der Grundlage der Spezifikationen für großvolumige Parenteralia nach USP 788 Particulate Matter in Injections validiert wurde.
Analysis Note
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Bitte beachten Sie den Abschnitt zu allgemeinen Richtlinien in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanleitung
- Lagerung: Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| product line Millipak® Final Fill 60 | product line Millipak® Final Fill | product line Millipak® Final Fill 60 | product line Millipak® Final Fill 60 |
| material polysulfone device, polysulfone support | material PVDF membrane, polysulfone housing, polysulfone support, silicone O-ring | material polysulfone device, polysulfone support | material polysulfone device, polysulfone support |
| sterility irradiated, non-sterile | sterility non-sterile | sterility irradiated, non-sterile | sterility irradiated, non-sterile |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durapore®, 0,22 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.