Fortfahren mit
MERSBAT01
Ersatzbatterie 6 V NiMH 2700 mAH, je 1
Synonym(e):
6V rechargeable battery
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
AC/DC input
6 V
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Das Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) ist zur zuverlässigen Messung von Membranpotenzial und Widerstand von Epithelzellen in Kultur vorgesehen. Dieses Gerät misst den Zustand von Zell-Monolayern qualitativ und die Zellkonfluenz quantitativ. Ein Silber-/Silberchlorid(Ag/AgCl)-Pellet an jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Aufgrund der kleinen Größe der Elektroden lassen sich die transepitheliale Spannung und der Widerstand der auf mikroporösen Membranen gewachsenen Zellen leicht messen. Zu den Zubehörteilen gehören ein (fixierter) Ersatzelektrodensatz, ein einstellbarer Elektrodensatz und ein spezialisierter Elektrodensatz zur Verwendung mit Millicell-96 Zellkultureinsatzplatten.
Eigenschaften und Vorteile:
- Tragbares Instrument, das in Laminar-Flow-Hauben passt
- Die Messungen beeinträchtigen weder die Sterilität noch schädigen sie die Zellen auf der Membran
- Häufig zitiert und in Epithelzellkulturprotokollen empfohlen
Anwendungen:
Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER), Beurteilung des Zustands von Zell-Monolayern, quantitative Messung der Konfluenz
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MERSBAT0104053252360381