Fortfahren mit
MAVFA4FT1
MAS-100 VF® Verifizierungsbericht (A4)
The MAS-100 VF Sampler verification report is available to make verification faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its verificated specifications.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
MAS-100®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Servicetyp: Validierungsdienste
Application
Das Verifizierungsprotokoll für den MAS-100 VF Probennehmer bietet eine schnellere und einfachere Verifizierung und stellt sicher, dass die Leistung Ihres Systems den verifizierten Spezifikationen entspricht.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAMHA4VP1EZFLA4VP1MXRPA4VP1
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
MAS-100®
manufacturer/tradename
MAS-100®
manufacturer/tradename
EZ-Fluo
manufacturer/tradename
Milliflex®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAVFA4FT104055977181746