Fortfahren mit
MABX2014
Anti-HCG (Alpha-subunit) Combo Antibody, (10mg) KC
from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
General description
Human chorionic gonadotropin (HcG) is 237 amino acid glycoprotein that is released by the pacenta after implantation of an embryo. HcG is commonly used in diagnostics to detect pregnancy and depending on the sensitivityof the test, elevated levels of HcG can be detected in the Urine or Serum from as early as 3 weeks.
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
Immunogen
HCG Alpha subunit
Physical form
Format: Purified
Other Notes
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABX2011MABX2021MABX2022
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABX2014-1KC04054839445231
MABX2014-10KC04054839445248