Fortfahren mit
MABT901
Anti-Connexin-43-Antikörper, C-terminaler Antikörper, Klon P4G9
clone P4G9, from mouse
Synonym(e):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
P4G9, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P4G9, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
guinea pig (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
General description
43,03 kDa berechnet.
Gap Junction Alpha-1 Protein (UniProt: P08050; auch bekannt als Connexin-43, CX43, Gap Junction 43 kDa Herzprotein) wird durch das Gen Gja1 (auch bekannt als Cxn-43) (Gen-ID: 24392) bei Ratten kodiert. Die Gap Junction-Kanäle sind Dodecamere von Transmembranproteinen der Connexin-Familie. Connexine haben in der Regel eine kurze Halbwertszeit (1,5–5 Std.), und diese kurze Halbwertszeit ist ein Schlüsselelement der Kupplungsregulation, da sie sehr dynamische und akute Veränderungen der Gap-Junction-Regulation und der Gap-Junction-Kommunikation ermöglicht. In Kardiomyozyten wurden drei Arten von Connexinen identifiziert: Connexin-40, -43 und -45. Jedes dieser Connexine bildet Kanäle mit einzigartigen und spezifischen elektrophysiologischen Eigenschaften. Connexin-43 ist ein Multipass-Membranprotein und das am weitesten verbreitete Connexin mit einem weit verbreiteten Gewebeexpressionsmuster. Connexin-43 kann an mehreren Stellen phosphoryliert werden, und es hat sich gezeigt, dass die Phosphorylierung die Kinetik seines Transports, seiner Bildung, seines Gatings und seines Umsatzes auf eine zellzyklusspezifische Weise reguliert. Es wird berichtet, dass die Phosphorylierung an Ser325, Ser328 und Ser330 durch die Caseinkinase I den Aufbau der Gap Junctions moduliert, während die Phosphorylierung von Ser368 durch die Isoform Proteinkinase C gamma zum Abbau der Gap-Junction-Plaques und zur Hemmung der Gap-Junction-Aktivität führt. Es hat sich gezeigt, dass Connexin-43 während der Ischämie des Herzmuskels dephosphoryliert wird, wodurch Gap Junctions geöffnet werden können und die Ausbreitung der Ischämieschäden gefördert wird. In den glatten Muskelzellen der Blase zeigt Connexin-43 einen zirkadianen Zyklus mit niedrigen Werten während der Schlafphase.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 23 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von Connexin-43 der Ratte entspricht.
Application
Dieser monoklonale Anti-Connexin-43-Maus-Antikörper (C-terminal, Klon P4G9, Katalog-Nr. MABT901) wurde für die Verwendung in Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie (Paraffin) und Immunpräzipitation zum Nachweis von Connexin 43 getestet.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in Rattenherzgewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in NRK-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Joell Solan vom Paul Lampe Lab am Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in Immunpräzipitationsanwendungen nachgewiesen (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375–85).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in immunzytochemischen Anwendungen nachgewiesen (Norris, R.P., et. al. (2008). Development. 135(19):3229–38).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in immunzytochemischen Anwendungen nachgewiesen (Churko, J.M., et. al. (2010). Biochem J. 429(3):473–83).
Biochem/physiol Actions
Klon P4G9 weist spezifisch Connexin-43 beim Menschen und bei Rattenherzen nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 23 Aminosäuren des C-terminalen Endes ab.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2a-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunhistochemie in humanem Herzgewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Connexin-43 in humanem Herzgewebe nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1