Fortfahren mit
MABT879
Anti-Thrombospondin-1-Antikörper, Klon 133
clone 133, from mouse
Synonym(e):
Thrombospondin-1, THBS-1, TSP-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
133, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, Neutral, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
133, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... THBS1(7057)
General description
Thrombospondin-1 (UniProt: P07996; auch bezeichnet als THBS-1, TSP-1) wird beim Menschen durch das Gen THBS1 (auch bezeichnet als THBS, TSP, TSP1; Gen-ID: 7057) kodiert. Thrombospondin-1 (TSP-1) gehört zur TSP-Familie der Calcium-bindenden extrazellulären Matrixproteine. Die TSP-Familie besteht aus homotrimerem TSP-1 und TSP-2 sowie homopentamerem TSP-3, TSP-4 und TSP-5/COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein). TSP-1 wird an der Schadstelle induziert und fungiert als Aktivator von latentem TGF-β. Die TSP-1-Bindung verändert die Konformation des latenten TGF-β-Komplexes und aktiviert TGF-β biologisch, was wiederum auch eine TSP-1-Expression induzieren kann. TSP-1 vermittelt die Proliferation von Fibroblasten und glatten Muskelzellen, während es die Proliferation von Endothelzellen hemmt. TSP-1 kann auch sowohl als Adhäsionsprotein als auch als Antihaftmolekül dienen, was sich in seiner Fähigkeit zeigt, eine Trennung fokaler Adhäsionen von Endothelzellen zu bewirken. TSP-1 wird zunächst mit einer Signalpeptidsequenz (a.a. 1-18) erzeugt, deren Entfernung das reife Protein (a.a. 19-1170) ergibt. Strukturell besteht das TSP1-Monomer aus einer N-terminalen Heparin-bindenden Region (a.a. 47-95) und einer Laminin-G-ähnlichen Domäne (a.a. 65-270), gefolgt von einer Oligomerisierungsdomäne (a.a. 259-311), einer Procollagen- oder VWFC-Domäne (a.a. 316-95), drei Properdin- oder Typ-I-Wiederholungen (a.a. 349-429, 435-490 und 492-547), zwei EGF-ähnlichen Domänen (a.a. 547-587 und 646-690), acht Typ-III-Wiederholungen oder einem Calcium-Drahtmodul (a.a. 691-954) und einem C-terminalen Lektin-ähnlichen globulären Modul oder einer G-Domäne (a.a. 958-170).
~129 kDa gemessen.
Immunogen
Alkali-gestripptes humanes Thrombozyten-Thrombospondin-1 (sTSP-1).
Epitop: Calcium-bindende Typ-3-Wiederholungen.
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Weisen Sie Thrombospondin 1 mittels dieses Anti-Thrombospondin-1-Antikörpers (Klon 133) nach, der für die Verwendung in Western Blotting, Immunhistochemie (Paraffin), Neutralisationstest und ELISA validiert wurde.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine upregulierte Expression von Thrombospondin-1 (TSP-1) in kultivierten primären vaskulären Zellen der glatten Muskulatur (VSMCs) der Ratte nach Behandlung mit Edelstahl(SS)-Ionen oder aktivem TGF-β nachgewiesen (Pallero, M.A. et al. (2010). J. Vasc. Res. 47(4):309-322).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden humanes Full-Length-Thrombospondin-1 (hTSP-1) sowie die C-terminalen hTSP-1-Fragmente E3CaG (a.a. 648-1170), E3Ca (a.a. 648-945) und Ca (a.a. 692-1) mittels reduzierenden oder nichtreduzierenden Western Blots nachgewiesen, jedoch kein hTSP-2, kein TSP-1 der Maus (mTSP-945) und kein mTSP-2 (Annis, D.S., et al. (2006). J. Thromb. Haemost. 4(2):459-468).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde upreguliertes Thrombospondin-1 (TSP-1) in humanen Pankreas-Panc-1-Karzinomzellen bei siRNA-mediiertem k-Ras-Knockdown nachgewiesen (Fleming, J.B., et al. (2005). Mol. Cancer Res. 3(7):413–423).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde in Paraffinschnitten humaner Koronararterien von Patienten, denen entweder ein medikamentenfreisetzender Taxus- oder Cypher-Stent implantiert wurde, eine erhöhte Immunreaktivität von Thrombospondin-1 (TSP-1) in vaskulären Geweben nachgewiesen, die aufgrund einer In-Stent Restenose (ISR) Stentmaterialien umgaben (Pallero, M.A. et al. (2010). J. Vasc. Res. 47(4):309–322).
Neutralisationsanalyse: Mit repräsentativen Chargen wurde verhindert, dass Alkali-gestripptes humanes Thrombozyten-Thrombospondin-1 (sTSP-1) die von kultivierten NMuMG-Brustdrüsen-Epithelzellen der Maus oder von Zellen des bovinen Aorta-Endothels (BAE) sezernierte latente Form von TGF-beta aktivieren konnte, ohne die durch die reife/aktive Form von TGF-beta induzierte zelluläre Signalgebung zu beeinflussen (Alcaraz, L.B., et al. (2014). J. Cell Biol. 205(3):409–428; Annis, D.S., et al. (2006). J. Thromb. Haemost. 4(2):459–468; Schultz-Cherry, S. und Murphy-Ullrich J.E. (1993). J. Cell Biol. 122(4):923–932).
Neutralisationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die durch Edelstahlionen induzierte TGF-β-Signalgebung in kultivierten primären vaskulären glatten Muskelzellen (VSMCs) der Ratte gehemmt, worauf die unterdrückte Induktion des synthetischen/myofibroblastischen Proteins ED-A FN hinwies (Pallero, M.A., et al. (2010). J. Vasc. Res. 47(4):309-322).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden humanes Full-Length-Thrombospondin-1 (hTSP-1) sowie die C-terminalen hTSP-1-Fragmente E3CaG (a.a. 648-1170) und E3Ca (a.a. 648-945) mittels direkten ELISAs/ELISAs ohne Sandwich-Methode nachgewiesen, jedoch kein hTSP-2, kein TSP-1 der Maus (mTSP-945) und kein mTSP-2 (Annis, D.S., et al. (2006). J. Thromb. Haemost. 4(2):459–468).
Biochem/physiol Actions
Klon 133 reagierte mit humanem Thrombospondin-1 (hTSP-1), jedoch nicht mit hTSP-2, Maus-TSP-1 (mTSP-1) oder mTSP-2. Mit Klon 133 wurden das C-terminale 50-kDa-Chymotrypsin-Fragment des isolierten TSPs sowie die der Kalzium-bindende Typ-3-Wiederholungsregion (a.a. 692–945) enthaltende rekombinante Fragmente nachgewiesen (Annis, D.S., et al. (2006). J. Thromb. Haemost. 4(2):459–468; Schultz-Cherry, S. und Murphy-Ullrich J.E. (1993). J. Cell Biol. 122(4):923-932).
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2bκ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in humanem aufgereinigtem Thrombospondin-1.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Thrombospondin-1 in 0,1 µg humanem aufgereinigtem Thrombospondin-1 nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA059756ABC114MABC980
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... THBS1(7057)
Gene Information
human ... THBS1(7057)
Gene Information
human ... THBS2(7058)
Gene Information
human ... CD274(29126)
clone
133, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
29E.2A3.C6, monoclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, chimpanzee, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c