Fortfahren mit
MABT397
Anti-CEACAM1/CD66a-Antikörper, Klon B3-17
clone B3-17, from mouse
Synonym(e):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B3-17, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B3-17, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CEACAM1(634)
General description
CEACAM1 (karzino-embryonales Antigen-verwandtes Zelladhäsionsmolekül 1) ist vermutlich ein Mitglied der Immunglobulin-Superfamilie und als epithelialer Tumorsuppressor und angiogener Wachstumsfaktor bekannt. Es wurde auch mit dem Aktin-basierten Zytoskelett in Verbindung gebracht. CEACAM1 ist auch als zellulärer Rezeptor für eine Reihe von pathogenen Bakterien der menschlichen Schleimhaut bekannt. Der Verlust der Aktivität von CEACAM1 wird mit der Entwicklung von Darmkrebs in Verbindung gebracht.
~ 160 kDa gemessen. Die Zielbandengröße erscheint aufgrund von Glykosylierung größer als die berechneten Molekulargewichte von 57,56/53,80 kDa (Pro-/reife Isoform 1; BGPa, CEACAM1-4L, TM1-CEA), 45,95/42,19 kDa (Pro-/reife Isoform 2; BGPg, CEACAM1-4C1), 35,30/31,54 kDa (Pro-/reife Isoform 3; BGPh, CEACAM1-3), 38,58/34,81 kDa (Pro-/reife Isoform 4; BGPi, CEACAM1-3C2), 50,35/46,58 kDa (Pro-/reife Isoform 5; BGPy, CEACAM1-3AL), 46,91/43,15 kDa (Pro-/reife Isoform 6; BGPb, CEACAM1-3L, TM2-CEA), 27,43/23,67 kDa (Pro-/reife Isoform 7; BGPx, CEACAM1-1L), 50,52/46,76 kDa (Pro-/reife Isoform 8; BGPc, CEACAM1-4S, TM3-CEA), 43,06/39,30 kDa (Pro-/reife Isoform 9; BGPz, CEACAM1-3AS), 51,15/47,38 kDa (Pro-/reife Isoform 10), 39,87/36,11 kDa (Pro-/reife Isoform 11; BGPd, CEACAM1-3S). In einigen Lysaten können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Rekombinantes humanes CEACAM1/CD66a.
Application
Dieser Anti-CEACAM1/CD66a-Antikörper, Klon B3-17, ist für den Einsatz in ELISA, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunhistochemie und Western-Blot zum Nachweis von humanem CEACAM1/CD66a validiert.
ELISA-Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde humanes CEACAM1/CD66a mittels ELISA nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. B. Singer, Universität Duisburg-Essen, Deutschland).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde das exogen exprimierte humane CEACAM1/CD66a auf der Oberfläche transfizierter HeLa-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. B. Singer, Universität Duisburg-Essen, Deutschland).
Immunzytochemische Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde CEACAM1/CD66a auf der Oberfläche von humanen kolorektalen HT-29-Karzinomzellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. B. Singer, Universität Duisburg-Essen, Deutschland).
Immunhistochemische Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde CEACAM1/CD66a-Immunreaktivität in humanem Jejunumgewebe nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. B. Singer, Universität Duisburg-Essen, Deutschland).
Western-Blot-Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde die exogen exprimierte humane extrazelluläre CEACAM1/CD66a-Domäne-Fc-Fusion in Lysaten von transfizierten Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. B. Singer, Universität Duisburg-Essen, Deutschland).
Durchflusszytometrie-Analyse: Repräsentative Chargen, entweder unkonjugiert oder FITC-konjugiert, wiesen CECAM1-Immunreaktivität auf der Oberfläche humaner peripherer Blut-naiver und Gedächtnis-B-Zellen nach (Khairnar, V., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6217; Seifert, M., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. 112(6):E546-555).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Induktion von CEACAM1/CD66a auf der Oberfläche normaler humaner Bronchialepithelzellen (NHBE) nachgewiesen, die mit Poly(I:C) oder Interferonen stimuliert wurden (Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85)
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Expression von CEACAM1/CD66a auf der Oberfläche von humanen Epithel- (HT29, T102/3) und Endothelzellen (AS-M.5), die zwei Tage lang keine Nährstoffe erhalten haben, sowie auf den von diesen Zellen abgeleiteten multivesikulären Körpern (MVBs) nachgewiesen (Muturi H.T., et al. (2013) PLoS One. 8(9): e74654.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde CEACAM1/CD66a-Immunreaktivität auf der Oberfläche normaler humaner Bronchialepithelzellen (NHBE) durch indirekte Immunfluoreszenzfärbung nachgewiesen (Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Partie wurde CEACAM1/CD66a in in Paraffin eingebetteten humanen Lungenkrebsgewebeschnitten nachgewiesen (Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde CEACAM1/CD66a in humanen AS-M.5-Endothelzellen, die zwei Tage lang keine Nährstoffe erhalten haben, und in von AS-M.5 abgeleiteten multivesikulären Körpern (MVBs) nachgewiesen (Muturi H.T., et al. (2013) PLoS One. 8(9):e74654).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde CEACAM1/CD66a in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1403604MABT323CBL251
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CEACAM1(634)
Gene Information
human ... CEACAM1(634)
Gene Information
human ... CEACAM6(4680)
Gene Information
-
clone
B3-17, monoclonal
clone
2F6, monoclonal
clone
1H7-4B, monoclonal
clone
VU-1D9, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marc B Bechmann et al.
Oncotarget, 11(43), 3886-3899 (2020-11-17)
CEACAM5 is overexpressed in many primary breast carcinomas. However, the exact role of CEACAM5 in breast cancer tumorigenesis remains unresolved. Here, we examined a repository of 110 cryopreserved primary breast carcinomas by immunohistochemistry to assess the distribution of CEACAM5 in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABT39704055977053012