Fortfahren mit
MABT322
Anti-DDR2-Antikörper, Klon 2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
Synonym(e):
Discoidin domain-containing receptor 2, CD167 antigen-like family member B, CD167b, Discoidin domain receptor 2, Discoidin domain-containing receptor tyrosine kinase 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 3, Receptor protein-tyrosine kinase TK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2B12.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2B12.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TKT(7086)
General description
Discoidin-domänenhaltiger Rezeptor 2 (EC 2.7.10.1; UniProt Q16832; auch bekannt als CD167-Antigen-ähnliches Familienmitglied B, CD167b, Discoidin-Domänen-Rezeptor 2, Tyrosinkinase 2 des Discoidin-domänenhaltigen Rezeptors, Neurotrophe Tyrosinkinase 3, Rezeptor-verwandt, Rezeptor-Protein-Tyrosinkinase TKT, Tyrosin-Proteinkinase TYRO10) wird vom Gen DDR2 (auch NTRKR3, TKT, TYRO10 genannt) (Gen-ID 4921) in Menschen kodiert. Discoidin-domänenhaltige Rezeptoren (DDR) gehören zur Superfamilie der Transmembranrezeptor-Tyrosinkinasen (RTK). DDR unterscheiden sich von anderen RTK aufgrund ihres extrazellulären Discoidin-Motivs und da sie Kollagene als interne Liganden nutzen. Während DDR1 grundsätzlich alle Kollagentypen bindet, weist DDR2 eine Präferenz für fibrilläre Kollagene vom Typ I, II und III sowie für nicht fibrilläres Kollagen vom Typ X auf. DDR1 wird weithin in den Epithelzellen der Lunge, Niere, des Dickdarms und des Gehirns exprimiert. DDR2 hingegen wird primär in den mesenchymalen Zellen exprimiert, darunter Fibroblasten, Myofibroblasten, Glattmuskelzellen und Chondrozyten in Niere, Haut, Lunge, Herz und Bindegewebe. DDR sind wichtige Mediatoren für fundamentale zelluläre Prozesse, wie Proliferation, Überleben, Differenzierung, Adhäsion und Matrix-Umstrukturierung und deren Dysregulierung führt Berichten zufolge zu zahlreichen menschlichen Erkrankungen, einschließlich fibrotischen Störungen, Atherosklerose und Krebs. DDR2 wird zuerst mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1–21) produziert. Die Entfernung führt zum reifen Protein mit einer extrazellulären Region (AS 22–399), gefolgt von einem Transmembransegment (AS 400-421) und einer zytoplasmatischen Region (AS 422–855), die eine Kinasedomäne beherbergt (AS 563–849).
~107/115 kDa gemessen. Die Zielbanden scheinen aufgrund der Glykosylierung größer als das berechnete Molekulargewicht von 96,74 kDa. Für die untere Bande, die weniger stark glykosylierte DDR2-Spezies repräsentiert, lassen sich häufig Dublett-Bandenmuster erkennen.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes internes DDR2-Fragment des Menschen.
Application
Dieser Anti-DDR2-Antikörper, Klon 2B12.1, ist zur Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie für den Nachweis von DDR2 validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde DDR2 in 10 µg Lysat von L6-Myoblasten der Ratte und HeLa-Zellen des Menschen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250 wurde DDR2 in menschlichen Lungen- und Nierengewebeschnitten nachgewiesen.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde DDR2 in 10 µg NIH3T3-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1305077MABT333MABS1152
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... TKT(7086)
Gene Information
human ... DDR2(4921)
Gene Information
human ... DDR1(780)
Gene Information
human ... ROR2(4920)
clone
2B12.1, monoclonal
clone
484CT5.5.4, monoclonal
clone
5D5, monoclonal
clone
Nt2535-2835, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
crude ascites
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABT32204055977314960
Questions
  1. Is this antibody's immunogen from extracellular domain or intracellular domain of human DDR2 protein? Thanks
    1 answer
    1. The immunogen is derived from the intracellular domain of the human DDR2 protein.