Fortfahren mit
MABT201
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
mouse monoclonal, SNAKA51
Synonym(e):
Integrin alpha-5, CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
SNAKA51, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB, activity assay
Citations:
10
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1122
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Integrin-alpha5-Antikörper (konservierungsmittelfrei), Klon SNAKA51, clone SNAKA51, from mouse, purified by using protein G
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SNAKA51, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2α
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
General description
116 kDa, berechneter
Integrine sind eine Familie dimerer Transmembranproteine, die die Zell-Zell-Adhäsion und die Adhäsion der extrazellulären Matrix vermitteln. Die von Integrinen geleiteten Signale spielen in vielen biologischen Prozessen eine Rolle, unter anderem bei Wachstum, Differenzierung, Migration und Apoptose von Zellen. Die Familie der Integrine umfasst mindestens 15 alpha- und 8 beta-Untereinheiten, die auf der Zelloberfläche mehr als zwanzig verschiedene, nicht kovalent gebundene alpha-beta-Kombinationen bilden können. Die alpha- und die beta-Untereinheiten weisen untereinander jeweils eine gewisse Homologie auf. Beide Untereinheiten tragen zur Bindung des Liganden bei. Die Integrin-alpha-Untereinheiten enthalten sieben schwache Sequenzwiederholungen in der N-terminalen Region, die möglicherweise wichtig für die Ligandenbindung sind, und falten sich Prognosen zufolge kooperativ zu einer einzigen beta-Propeller-Struktur aus sieben Blättern. Das α5/β1-Integrin, auch VLA5 oder CD49e genannt, ist identisch mit dem Fibronektinrezeptor und vermittelt die Anhaftung von Zellen an Fibronektin.
Immunogen
Ganze Zellen, die Human-Integrin alpha5 entsprechen.
Application
Aktivitätsassay: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wandelt alpha5-beta1-Integrin zu einer ligandenkompetenten Form um und fördert die Fibronektinbindung (Clark, K., et al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300.).
Immunozytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wies Integrin alpha5 in humanen Vorhautfibroblasten (hFF) nach (Clark, K., et al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300.; Valdembri, D., et al. (2009). PLoS Biol. 7(1):e25.).
Forschungskategorie
Zellstruktur
Weisen Sie Integrin-alpha5 (konservierungsmittelfrei) mit diesem Anti-Integrin-alpha5 (konservierungsmittelfrei)-Antikörper, Klon SNAKA51, der zur Verwendung in Western Blot, Aktivitätsassay und ICC validiert ist, nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG2aκ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsmittel.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Zellen
Mittels Durchflusszytometrie an mit Fibronektin behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Durchflusszytometrie-Analyse: 1 µg dieses Antikörpers wies Integrin alpha5 in 0,5 x 10^6 HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB2077ZMABT207MAB1378
clone
SNAKA51, monoclonal
clone
10D5, monoclonal
clone
272-17E6, monoclonal
clone
NKI-GoH3, monoclonal
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
isotype
IgG2α
isotype
IgG2a
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2a
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABT20104053252698590