Fortfahren mit
MABT20
Anti-OL-Protocadherin-Antikörper, Klon 5G10
clone 5G10, from rat
Synonym(e):
protocadherin 10, ortholog of OL-pcdh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5G10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
9
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5G10, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pcdh10(18526)
General description
OL-Protocadherin (OL-pc, Protocadherin 10) ist ein Transmembranprotein und Mitglied der Cadherin-Superfamilie, die durch die Fähigkeit seiner Mitglieder, Wechselwirkungen homophiler Natur durch ihre extrazelluläre Domäne zu durchlaufen, gekennzeichnet ist. Im Nervensystem wurden verschiedene Protocadherine identifiziert und wenige davon lokalisieren an den Synapsen. Mit OL-pc stimuliert die homophile Bindung die Zellaggregation, wenn das Protein in Zellen mit Cadherinmangel eingebracht wird. Obwohl die Funktion von OL-Protocadherin noch nicht geklärt ist, zeigen Studien, dass OL-pc notwendig für die axonale Normalprojektion im ventralen Telencephalon ist, wo OL-pc die höchste Expression im quergestreiften Bereich aufweist.
~130 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der zytoplasmatischen Domäne von Maus-OL-Protocadherin entspricht.
Application
Der Anti-OL-Protocadherin Antikörper, Klon 5G10 ist ein Antikörper gegen OL-Protocadherin zur Verwendung in WB, IC und IH.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Synapse & Synaptische Biologie
Immunfluoreszenz-Analyse: Der Antikörper weist OL-Protocadherin in IF nach. (Nakao, 2008).
Immunhistochemische Analyse: Der Antikörper weist OL-Protocadherin in IH nach. (Aoki, 2003).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die zytoplasmatische Domäne von OL-Protocadherin.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4; 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
E13-E14-Hirngewebelysat der Maus
Mittels Western Blot in E13-E14-Hirngewebelysat der Maus beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies OL-Protocadherin in 10 µg E13-E14-Hirngewebelysat der Maus nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABT176WH0056139M1WH0009752M4
clone
5G10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1F6, monoclonal
clone
3C1, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
mouse ... Pcdh10(18526)
Gene Information
human ... PCDH10(57575)
Gene Information
human ... PCDHA10(56139)
Gene Information
human ... PCDHA9(9752)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c