Fortfahren mit
MABT129
Anti-VE-Cadherin-Antikörper (CD144), Klon BV9
clone BV9, from mouse
Synonym(e):
Cadherin-5, 7B4 antigen, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin, CD144
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BV9, monoclonal
Application:
ICC, activity assay
Citations:
8
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1286
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BV9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH5(1003)
General description
88 kDa berechnet
Humanes VE-Cadherin (vaskuläre Endothelzellen), auch als CD144 bekannt, ist ein calciumabhängiges Adhäsionsmolekül, das strikt an Zell-Zell-Übergängen lokalisiert ist. VE-Cadherin kommt in allen Arten von Endothel vor (Venen, Arterien, Kapillaren und große Gefäße). Cadherine sind calciumabhängige Zelladhäsionsproteine. Sie interagieren bevorzugt auf homophile Weise mit sich selbst in verbundenen Zellen. Daher können Cadherine zu der Sortierung von heterogenen Zelltypen beitragen. Cadherine spielen durch die Steuerung der Kohäsion und Organisation der interzellulären Verbindungen eine wichtige Rolle bei der Angiogenese und Endothelzellbiologie. Es assoziiert mit alpha-Catenin, um eine Verbindung zum Zytoskelett zu bilden.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne.
Rekombinantes Protein, das der extrazellulären Domäne von humanem VE-Cadherin entspricht.
Application
Aktivitätsassay-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor steigerte die Endothelzellpermeabilität, hemmte die Organisation von gefäßartigen Strukturen und verhinderte die Schutzwirkung von VEGF vor Apoptose in Endothelzellen.
Dieser VE-Cadherin-Antikörper ist zur Verwendung in ICC und Enzym-Assay für den Nachweis von VE-Cadherin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die extrazelluläre Domäne von VE-Cadherin.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
HUVEC
Mittels Immunzytochemie in HUVEC beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies VE-Cadherin in HUVEC nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT134SAB1306131SAB4700913
Gene Information
human ... CDH5(1003)
Gene Information
human ... CDH5(1003)
Gene Information
human ... CDH5(1003)
Gene Information
human ... CDH5(1003)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
BV9, monoclonal
clone
BV6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
55-7H1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Justyna Lisowska et al.
Journal of cell science, 131(15) (2018-07-22)
Endothelial integrity relies on a mechanical crosstalk between intercellular and cell-matrix interactions. This crosstalk is compromised in hemorrhagic vascular lesions of patients carrying loss-of-function mutations in cerebral cavernous malformation (CCM) genes. RhoA/ROCK-dependent cytoskeletal remodeling is central to the disease, as
Cécile Otten et al.
EMBO molecular medicine, 10(10) (2018-09-06)
Cerebral cavernous malformations (CCMs) are vascular lesions in the central nervous system causing strokes and seizures which currently can only be treated through neurosurgery. The disease arises through changes in the regulatory networks of endothelial cells that must be comprehensively
Matthew J Stebbins et al.
Biotechnology journal, 13(2) (2017-09-30)
The blood-brain barrier (BBB) is critical to central nervous system (CNS) health. Brain microvascular endothelial cells (BMECs) are often used as in vitro BBB models for studying BBB dysfunction and therapeutic screening applications. Human pluripotent stem cells (hPSCs) can be
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABT12904053252533136