Fortfahren mit
MABS494
Anti-Phospho-MEKK5-(Thr845-)Antikörper, Klon PA214
clone PA214, from rabbit
Synonym(e):
MEKK5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, MAPK/ERK kinase kinase 5, ASK-1, MEK kinase 5, MEKK 5, ASK1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
PA214, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PA214, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr845)
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
General description
MEKK5 (MAP3K5) ist eine zentrale Kinase für unsere angeborene Immunität und zur Vermittlung zellulärer Signalkaskaden, die durch Veränderungen in der externen zellulären Umgebung ausgelöst werden. Daher ist MEKK5 entscheidend für das Zellschicksal während Entwicklung, Apoptose und Zellüberleben sowie für die Modulation der Abwehrreaktionen des Wirts gegenüber einer Vielzahl von Pathogenen. MEKK5 fungiert als vorgelagerter Aktivator der MKK/JNK-Signalwege und der p38-MAPK-Signalwege, die letztendlich zur Aktivierung mehrerer Kinasen wie MAP2K3/MKK3 oder MKK6/MMK7 führen. Die Aktivierung von MEKK5 erfolgt über die Phosphorylierung von Thr845 innerhalb der Aktivierungsschleife über die kürzlich entdeckte Kinase MAP3K6, die mit MEKK5 einen Komplex bildet und zudem das Protein stabilisiert. Die Expression ist weit verbreitet und im Bereich des perinukleären endoplasmatischen Retikulums im Zytoplasma lokalisiert.
~ 160 kDa beobachtet
Immunogen
Lineares Peptid, das dem humanen Phospho-MEKK5 (Thr845) entspricht.
Application
Anti-Phospho-MEKK5, (Thr845), Klon PA214 | MABS494 ist ein Antikörper gegen Phospho-MEKK5 zur Verwendung im Western Blot.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Kaninchen-Antikörperüberstand in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot an HEK293A-Lysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 4-µg/ml-Verdünnung dieses Antikörpers wies phosphoryliertes MEKK5-Protein in 10 µg Lysat aus mit H2O2 behandelten HEK293A-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700308SAB5700309SAB5700307
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
clone
PA214, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS49404055977123883