Fortfahren mit
MABS461
Anti-Neutrophil-Elastase-Antikörper, Klon AHN-10
clone AHN-10, from mouse
Synonym(e):
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AHN-10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, RIA, inhibition assay
Citations:
2
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1927
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AHN-10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELANE(1991)
General description
28 kDa, berechnet
Neutrophil-Elastase, auch als Knochenmark-Serinprotease, Elastase-2, humane Leukozyten-Elastase (HLE), Medullasin oder PMN-Elastase bezeichnet, wird von dem Gene ELANE/ELA2 kodiert und ist eine Serinproteinase aus der Familie der Chymotrypsine. Neutrophil-Elastase besitzt eine ausgeprägte Substratspezifizität und ist Teil unseres Abwehrmechanismus des Wirtes gegen Bakterien. Leider wird die passiv freigesetzte oder aktiv sezernierte Elastase aus Neutrophilen mit den pathologischen Prozessen einer Vielzahl von entzündlichen Erkrankungen, einschließlich idiopathische pulmonale Fibrose, Gelenkrheumatismus, Atemnotsyndrom des Erwachsenen und zystische Fibrose in Verbindung gebracht. Neutrophil-Elastase ist im Granula des Zytoplasmas lokalisiert. Neutrophil-Elastase wird in Neutrophilen und Makrophargen exprimiert. Defekte der Neutrophil-Elastase können mit zyklischer Neutropenie und kongenitaler Neutropenie einhergehen, wenn die Neutrophilen nicht ausreifen und der Patient dadurch besonders anfällig für Infektionen ist.
Immunogen
Ganze Zellen, die der menschlichen Neutrophil-Elastase entsprechen.
Application
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-Neutrophil-Elastase-Antikörper, Klon AHN-10 ist zur Verwendung in ICC, IHC, IP, Radioimmunassay und Inhibition validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Neutrophil-Elastase in unbestrahltem und bestrahltem Hautgewebe von Menschen und Mäusen nach (Rhodes, L. E., et al. (2009). FASEB J. 23(11): 3947-3956.; Nicolaou, A., et al. (2012). Photochem Photobiol Sci. 11(2):371-380.; Rutter, J. J., et al. (2009). 129(12):2861-2867.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Neutrophil-Elastase in menschlichem Pankreasgewebe-Lysat nach (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies mittels Immunpräzipitation Neutrophil-Elastase in menschlichem Pankreasgewebe-Lysat nach (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Neutrophil-Elastase in menschlichen Azinuszellen nach (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Inhibitionsanalyse: Dieser Assay hemmt die elastolytische Aktivität von aufgereinigter menschlicher Neutrophil-Elastase (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Analyse mittels Radioimmunassay: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Neutrophil-Elastase unter Verwendung von aufgereinigter Neutrophil-Elastase nach (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist humane Neutrophil-Elastase nach, aber keine anderen wichtigen Neutrophil-Proteasen: Cathapsin G, Proteinase 3, Kollagenase oder Esterase N (Skubitz, K. M., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels immunzytochemischer Analyse an mononukleären Zellen des peripheren Bluts.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wies Neutrophil-Elastase in mononukleären Zellen des peripheren Bluts nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481001ZRB1927SAB5500151
clone
AHN-10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1B2, recombinant monoclonal
clone
SP203, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Maria Tokuyama et al.
The Journal of experimental medicine, 218(7) (2021-05-22)
Neutrophil activation and the formation of neutrophil extracellular traps (NETs) are hallmarks of innate immune activation in systemic lupus erythematosus (SLE). Here we report that the expression of an endogenous retrovirus (ERV) locus ERV-K102, encoding an envelope protein, was significantly
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS46104053252931789