Fortfahren mit
MABS26
Anti-LDLR-Antikörper, Klon C7
clone C7, from mouse
Synonym(e):
low density lipoprotein receptor, LDL receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C7, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LDLR(3949)
General description
160 kDa beobachtet. Die Translation von LDLR-mRNA führt zu einem Protein mit 120 kDa, das im Golgi-Apparat posttranslational in das reife LDLR mit 160 kDa umgewandelt wird. (Tolleshaug, H., et al. (1982). Cell 30:715–724.)
Der LDL-Rezeptor (Low Density Lipoprotein = Lipoprotein niedriger Dichte) ist ein Mosaikprotein, das die Endozytose von cholesterinreichem LDL vermittelt. Es handelt sich um einen Zelloberflächenrezeptor, der das Apoprotein B100 erkennt, das in der Phospholipid-Außenschicht der LDL-Partikel eingebettet ist. Der Rezeptor erkennt auch das ApoE-Protein, das in Chylomikron-Resten und VLDL-Resten (IDL) vorkommt. Mutationen im LDLR sind mit familiärer Hypercholesterinämie assoziiert, die durch hohe LDL-Konzentrationen im Blut gekennzeichnet ist.
Immunogen
Teilweise gereinigter boviner LDL-Rezeptor aus der Nebenniere
Application
Dieser Anti-LDLR-Antikörper, Klon C7, ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von LDLR validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Fettstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt LDLR.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an ARPE-19-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde LDLR in 10 µg ARPE-19-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
ARPE-19-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS1208SAB3500286HPA009647
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
clone
C7, monoclonal
clone
2H7.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yushan Wang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 580599-580599 (2020-12-18)
Abnormality in cholesterol homeostasis in the brain is a feature of Alzheimer's disease (AD). 27-Hydroxycholesterol (27-OHC) has been identified as a possible biomarker of AD, but its effects on cholesterol metabolism have not been fully characterized. This study was aimed
Lei Huang et al.
Analytical cellular pathology (Amsterdam), 2023, 6985808-6985808 (2023-01-20)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 can mediate the intracellular lysosomal degradation of the low-density lipoprotein receptor protein in hepatocytes and decrease the liver's ability to scavenge low-density lipoprotein cholesterol from circulation, resulting in high levels of cholesterol in the circulatory
Yushan Wang et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
Dysregulated brain cholesterol metabolism is one of the characteristics of Alzheimer's disease (AD). 27-Hydroxycholesterol (27-OHC) is a cholesterol metabolite that plays an essential role in regulating cholesterol metabolism and it is suggested that it contributes to AD-related cognitive deficits. However
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS2604053252629068