Fortfahren mit
MABN856
Anti-Neurophysin-2/NP-AVP-Antikörper, Klon PS 45
clone PS 45, from mouse
Synonym(e):
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Neurophysin 2, Neurophysin-II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PS 45, monoclonal
Application:
ELISA, EM, IHC, IP, RIA, WB
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PS 45, monoclonal
species reactivity
mouse, human, bovine, frog, rat
technique(s)
ELISA: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Avp(24221)
General description
Neurophysin 1 und 2 (NPI und NPII) sind Träger der Peptidhormone Oxytocin (OT) bzw. Vasopressin (AVP). Jedes NP und sein assoziiertes Hormonpeptid werden als ein Vorläuferprotein synthetisiert, OT-NPI (UniProt P01179), das vom Oxt- (oder Ot-)Gen kodiert wird, oder AVP-NPII (UniProt P01186), das vom Avp-Gen in Rattenspezies kodiert wird. Posttranslationale Spaltungen entfernen das Signalpeptid und prozessieren das Vorläuferprotein in reifes OT und NPI (AS 20–28 bzw. AS 32–135 von OT-NPI) oder AVP und NPII (AS 24–32 bzw. AS 36–128 von AVP-NPII). OT ist ein starkes Hormon und ein Neurotransmitter, das in der Hypophyse sezerniert wird. OT übt seine biologische Aktivität über seinen Rezeptor OXTR (auch bekannt als OTR) aus. OT wird klinisch zur Geburtseinleitung eingesetzt und hat möglicherweise therapeutisches Potenzial für die Behandlung sozialer Angststörungen. AVP wirkt in erster Linie als Antidiuretikum und reguliert die Konzentration von Wasser, Glucose und Salzen im Blut. AVP wird von der Neurohypophyse sezerniert, übt jedoch seine biologische Aktivität in der Niere über den G-Protein-gekoppelten Rezeptor AVPR2 (V2R) aus.
~ 15 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: In der Nähe des C-Terminus von Neurophysin 2
Application
Dieser Anti-Neurophysin-2/NP-AVP-Antikörper, Klon PS 45, ist zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin), Radioimmunoassay, Elektronenmikroskopie, Immunpräzipitation und ELISA für den Nachweis von Neurophysin 2/NP-AVP validiert.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250–1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Neurophysin 2/NP-AVP in Hirn- und Hypophysengewebe der Ratte nach.
Radioimmunoassay (RIA): Die Zielspezifität einer repräsentativen Charge wurde mittels RIA bestätigt. Nur das Neurophysin 2 der Ratte, nicht jedoch Neurophysin 1, Oxytocin oder Angiotensin II, können gegen 125I-Neurophysin-2 hinsichtlich der Bindung des mAb PS 45 konkurrieren (Ben-Barak, Y., et al (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Elektronenmikroskopie (EM): Eine repräsentative Charge wies granulierte neurosekretorische Vesikel (NSV) in allen Axonen, Herring-Körpern und Endigungen im EM mittels Immunfärbung unter Verwendung von LR-White-Schnitten der Neurohypophyse der Ratte (Ben-Barak, Y., et al (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte radiomarkiertes Neurophysin 2, nicht jedoch Neurophysin 1 (Ben-Barak, Y., et al (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Neurophysitin-2-Immunreaktivität in Präparaten von Ratten-Neurophysin durch Nicht-Sandwich-ELISA unter Verwendung von 125I-markiertem oder HRP-konjugiertem Sekundärantikörper nach (Ben-Barak, Y. et al (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
3. Literaturverweise/ Bitte Literaturverweis hinzufügen:
Ben-Barak, Y., et al (1985). J Neurosci. 5(1):81-97
Biochem/physiol Actions
Der Klon PS 45 reagiert mit dem Vasopressin-Neurophysin-2-Copeptin-Vorläuferpeptid und Neurophysin 2, aber nicht mit Arg-Vasopressin, Copeptin, Oxytocin, oder Neurophysin 1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Hypophysengewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Neurophysin 2/NP-AVP in 10 µg Hypophysengewebelysat der Ratte nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN845AB1565MABC1032
Gene Information
rat ... Avp(24221)
Gene Information
rat ... Avp(24221)
Gene Information
human ... AVP(551)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
clone
PS 45, monoclonal
clone
PS 41, monoclonal
clone
polyclonal
clone
11E3.9, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human, bovine, frog, rat
species reactivity
rat
species reactivity
human, sheep, rat, mouse, rabbit
species reactivity
rat, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Iwona Olejniczak et al.
Frontiers in physiology, 13, 909795-909795 (2022-10-25)
Searching for food follows a well-organized decision process in mammals to take up food only if necessary. Moreover, scavenging is preferred during their activity phase. Various time-dependent regulatory processes have been identified originating from the suprachiasmatic nuclei (SCN), which convert
Juan Pablo Arroyo et al.
JCI insight, 7(24) (2022-11-04)
Vasopressin has traditionally been thought to be produced by the neurohypophyseal system and then released into the circulation where it regulates water homeostasis. The questions of whether vasopressin could be produced outside of the brain and if the kidney could
Stefano Musardo et al.
eLife, 11 (2022-04-23)
Social interaction during adolescence strongly influences brain function and behavior, and the recent pandemic has emphasized the devastating effect of social distancing on mental health. While accumulating evidence has shown the importance of the reward system in encoding specific aspects
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABN85604055977277012