Fortfahren mit
MABN784
Anti-FMR1polyG-Antikörper, Klon 2J7
clone 2J7, from mouse
Synonym(e):
Fragile X mental retardation protein 1 RANT fusion, FMR1polyG, FMRP RANT fusion, FMR-1 RANT fusion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
2J7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
1
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2J7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Das Fragile-X-assoziierte-Tremor-Ataxie-Syndrom (FXTAS) ist eine neurodegenerative Erkrankung, die durch eine erhöhte CGG-Wiederholungserweiterung (55–200) im 5′-UTR des Fragile-X-Mental-Retardation-1-Gens FMR1 (auch bekannt als FRAXA, POF1; Gen-ID 2332) am X-Chromosom verursacht wird. Die CGG-Wiederholungserweiterung bei FXTAS löst eine Repeat-assoziierte, nicht durch ATG initiierte Translation (RAN oder RANT) (auch bekannt als Repeat-assoziierte, nicht durch AUG initiierte Translation) im 5’UTR der FMR1-mRNA aus, wodurch Fusionsproteine (FMR1polyG) produziert werden, die N-terminales Polyglycin enthalten, das entweder an die C-terminale FMR1-In-Frame-Sequenz oder an eine von zwei FMR1-Frameshift-Sequenzen fusioniert ist. Die immunhistochemische Analyse von FXTAS-Hirngewebe zeigt FMR1polyG-positive Aggregate, die den neuronalen intranukleären Inklusionen bei Polyglutaminerkrankungen und anderen Protein-vermittelten neurodegenerativen Erkrankungen stark ähneln. Viel größere Erweiterungen derselben Wiederholung verursachen durch Unterdrückung der FMR1-Transkription das Fragile-X-Syndrom (FRAX), die am häufigsten vererbte Form von mentaler Retardierung.
Ja nach Größe der FMR1polyG-Fusionen und -Aggregate variabel.
Immunogen
An Ovalbumin konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz der C-terminalen Region von FMR1polyG entspricht.
Epitop: C-terminale Region.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von FMR1polyG in in Paraffin eingebetteten Hirngewebeschnitten von Patienten mit dem Fragile-X-assoziierten-Tremor-Ataxie-Syndrom (FXTAS), aber nicht in Hirngewebe von Nicht-FXTAS-Patienten nachgewiesen (Todd, P.K., et al. (2013). Neuron. 78(3):440–455).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge A wurde die Immunreaktivität von ubiquitiniertem Inklusions-assoziiertem und nicht Inklusions-assoziiertem FMR1polyG mittels dualer Fluoreszenz-Immunhistochemie unter Verwendung von in Paraffin eingebetteten Hirngewebeschnitten von Patienten mit dem Fragile-X-assoziierten-Tremor-Ataxie-Syndrom (FXTAS) nachgewiesen (Todd, P.K., et al. (2013). Neuron. 78(3):440–455).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden rekombinante FMRpolyG-GST-Fusionskonstrukte nachgewiesen, während aufgrund der erweiterten FMR1polyG-Aggregation in Hirnlysaten von Patienten mit dem Fragile-X-assoziierten-Tremor-Ataxie-Syndrom (FXTAS) nur eine immunreaktive Bande (~15 kDa) nachgewiesen werden konnte (Todd, P.K., et al. (2013). Neuron. 78(3):440–455).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden exogen exprimierte FLAG-FMR1polyG-Konstrukte mittels fluoreszenter Immmunzytochemie nachgewiesen (Todd, P.K., et al. (2013). Neuron. 78(3):440–455).
Biochem/physiol Actions
Mit diesem Antikörper können die von UniProt (Q06787-1 bis Q06787-9) berichteten Sequenzen des Fragile-X-Mental-Retardation-Proteins 1 nicht nachgewiesen werden. Er detektiert einen von zwei möglichen Typen der FMR1-Frameshift-Sequenzen mit N-terminaler polyG-Fusion, die aufgrund der CGG-Wiederholungserweiterung (55–200 Wiederholungen) im 5’UTR des FMR1-Gens bei Patienten mit dem Fragile-X-assoziierten-Tremor-Ataxie-Syndrom vorkommen. Aufgrund der erweiterten Aggregation der pathologischen Formen von FMR1polyG wird der Nachweis von FMR1polyG in Patientenproben mittels Western Blotting nicht empfohlen.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2bκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in COS GFP-FMRpolyG-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde ein exogen exprimiertes FMR1polyG-GFPn-Fusionskonstrukt in transfizierten COS-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
X Shawn Liu et al.
Cell, 172(5), 979-992 (2018-02-20)
Fragile X syndrome (FXS), the most common genetic form of intellectual disability in males, is caused by silencing of the FMR1 gene associated with hypermethylation of the CGG expansion mutation in the 5' UTR of FMR1 in FXS patients. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABN78404055977311846