Fortfahren mit
MABN713
Anti-CA9-Antikörper, Klon 2D3
ascites fluid, clone 2D3, from mouse
Synonym(e):
Carbonic anhydrase 9, Carbonate dehydratase IX, Carbonic anhydrase IX, CA-IX, Membrane antigen MN, Renal cell carcinoma-associated antigen G250, RCC-associated antigen G250, pMW1, CA9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D3, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
-
€ 421,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2223
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CA9(768)
General description
CA9 (Carboanhydrase 9) ist ein Typ-I-Membranprotein mit einer Transmembrandomäne, das zur Familie der Alpha-Carboanhydrasen gehört. CA9 ist möglicherweise an der Kontrolle der Zellproliferation und -transformation beteiligt und scheint ein neuartiger spezifischer Biomarker zu sein, der nachweislich einen diagnostischen Nutzen bei der Identifizierung von Zervixdysplasien und -karzinomen hat. CA9 wird hauptsächlich in Karzinom-Zelllinien exprimiert und findet sich auf den Mikrovilli der Zelloberfläche und im Zellkern.
~ 50 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von in E. coli exprimiertem menschlichem CA9.
Application
Anti-CA9-Antikörper, Klon 2D3, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen Carboanhydrase gerichtet ist und in Western Blot, IHC und Durchflusszytometrie getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200–1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CA9 in humanem Magen- und Darmgewebe nach.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine 1:200–400-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CA9 in NTERA-2-Zellen nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Monoklonale Maus-IgG1-Aszitesflüssigkeit mit bis zu 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HeLa- und A549-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500–2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies CA9 in HeLa- und A549-Zelllysaten nach.
Kontrolle
HeLa- und A549-Zelllysate
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5300133SAB1405542SAB1300310
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2D3, monoclonal
clone
2D3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CA9(768)
Gene Information
human ... CA9(768)
Gene Information
human ... CA9(768)
Gene Information
human ... CA9(768)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c