Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 |
Über diesen Artikel
€ 478,00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2D8, monoclonal
species reactivity
monkey, mouse, rat, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCL2(6347)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurale Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200–1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CCL2 in humanem Leberkrebsgewebe nach.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine 1:200–400-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CCL2 in A549-Zellen nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
A549-, HeLa-, Raw264.7-, L1210-, C6- und COS-7-Zelllysate
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500–2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies CCL2 in A549-, HeLa-, Raw264.7-, L1210-, C6- und COS-7-Zelllysaten nach
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity monkey, mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... CCL2(6347) | Gene Information human ... CCL2(6347) | Gene Information human ... CCL2(6347) | Gene Information human ... CCL2(6347) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone 2D8, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2E2, monoclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABN712 | 04053252918094 |