Fortfahren mit
MABN671
Anti-DLK1-Antikörper, Klon 3A10
ascites fluid, clone 3A10, from mouse
Synonym(e):
Protein delta homolog 1, DLK-1, FA1, ZOG, pG2, PREF1, Pref-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 431,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3A10, monoclonal
Application:
IF, IHC
Citations:
1
€ 431,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3A10, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DLK1(8788)
General description
45 berechnet
Protein-Delta-Homolog-1 oder DLK-1 (DLK1), auch bekannt als pG2 und Präadipozyten-Faktor-1 (Pref-1), ist ein Membranprotein vom Typ 1 mit einer Transmembrandomäne, das nachweislich eine Steuerungsfunktion bei der neuroendokrinen Differenzierung spielt. Das Protein wird während der Entwicklung in den Stromazellen exprimiert, die mit der Gefäßstruktur der Plazentazotten, des Dottersacks, der fetalen Leber, der Nebennierenrinde und des Pankreas in Kontakt stehen. Außerdem wird DLK1 auch bei Erwachsenen in den Betazellen der Langerhans-Inseln exprimiert. DLK1 spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der Genexpression während der Entwicklung und zwar nicht nur bei diesen sehr frühen Strukturen, sondern auch bei der Regulierung der Entwicklung vieler spezialisierter Zellen und Gewebe wie Adipozyten. Im Fettgewebe wird DLK1/Pref-1 spezifisch in Präadipozyten, nicht jedoch in Adipozyten, exprimiert und eignet sich daher als Marker für Präadipozyten. Die Hemmung erfolgt durch die Bildung einer löslichen, gespaltenen zytoplasmatischen Form von DLK1 durch die Wirkung der Metalloproteinase ADAM17 auf reifes DLK1. Fetales Antigen 1 (FA1) oder lösliches DLK1/Pref-1 aktiviert den MAPK-Kinase/ERK-Signalweg und hemmt über SOX9-Interaktionen letztendlich die Differenzierung von Präadipozyten zu reifen Adipozyten. Darüber hinaus fördert Pref-1 durch Induzieren von SOX9 die chondrogene Induktion mesenchymaler Zellen, verhindert jedoch die Reifung der Chondrozyten sowie die Osteoblastendifferenzierung. Daher lenkt DLK1/Pref-1 multipotente mesenchymale Zellen (MSC) in Richtung der chondrogenen Linie, hemmt jedoch die Differenzierung zu Adipozyten, Osteoblasten und Chondrozyten. Natürlich hat DLK1 mehrere Isoformen, von denen jede leicht unterschiedliche, aber verwandte Einflüsse auf die MSC-Entwicklung hat. Schließlich wird DLK1 auch in verschiedenen Tumoren exprimiert, darunter kleinzelliges Lungenkarzinom und zahlreiche neuroendokrine Tumoren.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von in E. coli exprimiertem menschlichem DLK1.
Application
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-DLK1-Antikörper, Klon 3A10, erkennt DLK1 und ist für die Verwendung in IHC und Immunfluoreszenz validiert.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:200–1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies DLK1 in U251-Zellen nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Analysis Note
Kontrolle
Humanes Pankreasgewebe
Mittels Immunhistochemischer Analyse in humanem Pankreasgewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies DLK1 in humanem Pankreasgewebe nach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2103823HPA062262SAB1409140
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... DLK1(8788)
Gene Information
human ... DLK1(8788)
Gene Information
human ... DLK1(8788)
Gene Information
human ... DLL1(28514)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
3A10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABN67104053252914546