Fortfahren mit
MABN45
Anti-Tdp43-Antikörper, Klon 3H8
clone 3H8, from mouse
Synonym(e):
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H8, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3H8, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
General description
Das TAR-DNA-bindende Protein 43 (Tdp43) gehört zur Familie der hnRNP-Proteine und spielt eine wichtige Rolle bei der Transkription, dem prä-mRNA-Spleißen, der mRNA-Stabilität und dem mRNA-Transport. Es ist am Spleißen des Apolipoproteins A-II- und des Mukoviszidose-Transmembran-Gens beteiligt. Dieses Protein wird in hohem Maße in der Bauchspeicheldrüse, der Plazenta, der Lunge, dem Genitaltrakt und der Milz exprimiert. Mutationen in Tdp43 wurden mit amyotropher Lateralsklerose, frontotemporaler Demenz, Morbus Parkinson und Morbus Alzheimer in Verbindung gebracht.
~43 kDa gemessen
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das dem N-Terminus von humanem Tdp43 entspricht.
Application
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-Tdp43-Antikörper, Klon 3H8, erkennt TDP und ist für die Verwendung in Western-Blot und IHC validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Tdp43 in humanen Frontallappen-, humanem Kleinhirn- und Rattenkleinhirngewebe nachgewiesen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid mit 10 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in Hirnzellkernextrakt-Gewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde Tdp43 in 10 µg Hirnzellkernextrakt-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN774WH0023435M1SAB4200006
clone
3H8, monoclonal
clone
DB9, monoclonal
clone
2E2-D3, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABN4504053252931741