Fortfahren mit
MABN41
Anti-Natriumkanal-Nav1.7-Antikörper, Klon N68/6
clone N68/6, from mouse
Synonym(e):
sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, Sodium channel protein type IX subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Peripheral sodium channel 1, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide, Nav1.7, sodium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N68/6, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N68/6, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Bei ~230 kDa gemessen
Die Alpha-Untereinheit des spannungsgesteuerten Nav1.7-Kanals (Nav1.7) ist ein Multi-Pass-Membranprotein mit einer einzigen IQ-Domäne und gehört zur Familie der Natriumkanäle. NAV1.7 lokalisiert an die terminalen Enden der sensorischen Neuronen und spielt vermutlich eine Rolle bei der Entwicklung und den Mechanismen von Entzündungsschmerzen. Es reguliert die erregbare, von der Membranspannung abhängige Na+-Ionenpermeabilität. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nav1.7 an der Übertragung nozizeptiver Informationen beteiligt ist. Dies deutet auf seine Rolle bei einer Vielzahl von chronischen Schmerzneuropathien hin, die durch eine Schädigung der peripheren Nerven verursacht werden. Nav1.7 wird vorwiegend bei den dorsalen Wurzelganglien sowie sensorischen und sympathischen Neuronen beobachtet. Niedrigere Proteinspiegel wurden bei der MTC-Zelllinie, C-Zell-Karzinomen und Zellen der glatten Muskulatur beobachtet. Defekte bei der Nav1.7-Expression sind ursächlich für verschiedene Erkrankungen wie die autosomal-rezessive angeborene Schmerzunempfindlichkeit, die primäre Erythromelalgie und die paroxysmale extreme Schmerzstörung (PEPD).
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Nav1.7 entspricht.
Application
Dieser Anti-Natriumkanal-Nav1.7-Antikörper (Klon N68/6) wurde für die Verwendung in IH und WB zum Nachweis von Natriumkanal Nav1.7 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in HEK293-Zelllysat verwendet. (James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility, Department of Neurobiology, Physiology and Behavior, UC Davis, Davis, CA 95616-8519. [email protected].)
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunhistochemie an Cerebellum-Gewebe der Ratte.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:400-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Nav1.7 in Cerebellum-Gewebe der Ratte nachgewiesen.
Kontrolle
Cerebellum-Gewebe der Ratte
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5580WH0006335M1MABN1586
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
N68/6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5A11, monoclonal
clone
5H10.2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
Q15858
UniProt accession no.
Q9UQD0
UniProt accession no.
Q15858
UniProt accession no.
Q99250
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABN4104053252553394