Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MCPR3-3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRTN3(5657)
General description
Immunogen
Application
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Western-Blot-Analyse: 2–8 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wiesen unter nicht reduzierenden Bedingungen 5 µg gereinigte PR3 aus humanen Neutrophilen nach, während nach Probenreduktion eine stark verringerte Reaktivität beobachtet wurde (mit freundlicher Genehmigung von Amber Hummel, Mayo Clinic, Rochester, MN).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge band an immobilisierte rekombinante humane PR3 über ein anderes Epitop als die von den Klonen MCPR3-2 und MCPR3-7 (Art.-Nr. MABT340 bzw. MABT403) erkannten Epitope, wie durch die FACS-Analyse des Bead-basierten Konkurrenz-Bindungstests festgestellt wurde (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge band mit rekombinantem menschlichem PR3, aber nicht mit murinem PR3 beschichtete TALON-Beads, wie durch FACS-Analyse bestimmt. (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde auf einer Well-Oberfläche immobilisiert und zum Einfangen von rekombinanter humaner PR3 verwendet. Anschließend wurde ein Affinitäts-Pull-down von PR3-Autoantikörpern (Anti-Neutrophile zytoplasmatische Antikörper oder ANCA) aus Patientenserumproben durch das eingefangene PR3 durchgeführt und die gebundenen ANCA anschließend durch mit alkalischer Phosphatase konjugiertem Anti-Human-IgG der Ziege nachgewiesen. (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308; Sun, J., et al. (1998). J. Immunol. Methods. 211(1-2):111-123).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Isotypenanalyse: Die Identität dieses monoklonalen Antikörpers wurde durch Isotypenprüfung als IgG1κ bestätigt.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... PRTN3(5657) | Gene Information human ... PRTN3(5657) | Gene Information human ... PRTN3(5657) | Gene Information human ... PRTN3(5657) |
| clone MCPR3-3, monoclonal | clone MCPR3-2, monoclonal | clone MCPR3-7, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABF973 | 04055977333626 |