Fortfahren mit
MABF556
Anti-CD279-(PD-1-)Antikörper (Maus), PE, Klon J43.1
clone J43.1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
J43.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
J43.1, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pdcd1(18566)
General description
Der J43.1-Antikörper ist spezifisch für Maus-CD279, auch bekannt als Programmed-Death-1 (PD-1), ein 55-kDa Glykoprotein, das die T-Zell-Antigen-Rezeptor-Signalgebung koregulieren und somit die T-Zell-Aktivierung modulieren kann. PD-1 existiert in einer monomeren Form, die von CD4- CD8- Thymozyten exprimiert wird, wo es an den Prozessen der klonalen Selektion, der Eliminierung von autoreaktiven Lymphozyten und der Toleranzentwicklung beteiligt ist. Die PD-1-Expression wird auch bei Aktivierung reifer T-Zellen induziert. Diesbezüglich wurde vorgeschlagen, dass es mit dem kostimulierenden Rezeptor CD80 interagiert, um die T-Zell-Aktivierung zu begrenzen. Zwei Liganden für PD-1, die als PD-L1 (B7-H1) und PD-L2 (B7-DC) bezeichnet werden, werden differentiell auf T- und B-Zellen, Monozyten, Makrophagen, NK-Zellen oder dendritischen Zellen exprimiert. PD-1 ist Mitglied einer Rezeptorfamilie, zu der CD28 und CTLA-4 (CD152) gehören, die mit “B7”-Liganden interagieren, um ein Gleichgewicht der kostimulierenden/koinhibitorischen Signalgebung herzustellen, die für die Aktivierung, Toleranz und Autoimmunität von T-Zellen wichtig ist. Der J43.1-Antikörper kann als Marker für die PD-1-Expression verwendet werden und wird häufig für die Analyse der Rezeptor-Ligand-Interaktion und -Funktion(en) in vitro und in vivo verwendet.
Immunogen
Die Immunogen-Informationen dieses Antikörpers sind urheberrechtlich geschützt.
Application
Dieser monoklonale Antikörper Anti-CD279 (PD-1) (Maus) des Armenischen Hamsters, PE, Klon J43.1, ist zur Verwendung in IP, IHC und Durchflusszytometrie für den Nachweis von CD279 (PD-1) validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper das Armenischen Hamsters in Puffer mit 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1 % Gelatine, pH-Wert 7,2 und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Größenausschluss-Chromatographie
Preparation Note
Es wird empfohlen, das Produkt unverdünnt bei 2–8 °C zu lagern und vor längerer Lichteinwirkung zu schützen. Nicht einfrieren.
Analysis Note
Der monoklonale Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie aus dem Überstand von Gewebekulturen gereinigt. Der aufgereinigte Antikörper wurde unter optimalen Bedingungen konjugiert, wobei nicht umgesetzter Farbstoff aus dem Präparat entfernt wurde.
Durchflusszytometrische Analyse: 0,5 µg dieses Antikörpers wiesen CD279 (PD-1) in einer Million C57BL/6-Splenozyten nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF406MABF404SAB3500123
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, human, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
Gene Information
mouse ... Pdcd1(18566)
Gene Information
mouse ... Pdcd1(18566)
Gene Information
mouse ... Cd274(60533)
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
clone
J43.1, monoclonal
clone
J43.1, monoclonal
clone
10F.9G2, monoclonal
clone
12A7D7, monoclonal
biological source
hamster (Armenian)
biological source
hamster (Armenian)
biological source
rat
biological source
mouse
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABF55604053252963216