Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BBM.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... B2M(567)
General description
Immunogen
Application
Entzündung & Immunologie
Inhibitionsanalyse: Eine repräsentative Charge hemmte die Beta-2-Mikroglobulin-Aktivität (Parham, P., et. al. (1983). J Biol Chem. 258(10):6179-86).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Beta-2-Mikroglobulin in durchflusszytometrischen Anwendungen nachgewiesen (Drukker, M., et. al. (2012). Nat Biotechnol. 30(6):531-42).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Beta-2-Mikroglobulin in menschlichem Brustkrebs- und menschlichem Tonsillengewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wurde Beta-2-Mikroglobulin in 10 µg MOLT-4-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone BBM.1, monoclonal | clone B2M-02, monoclonal | clone B2M-01, monoclonal | clone B2M-01, monoclonal |
| Gene Information human ... B2M(567) | Gene Information human ... B2M(567) | Gene Information human ... B2M(567) | Gene Information human ... B2M(567) |
| conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human, pig | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABF1968 | 04054839339622 |
| MABF1968-25UG | 04054839456176 |