Fortfahren mit
MABE867
Anti-Mad1-Antikörper, Klon BB3-8
clone BB3-8, from mouse
Synonym(e):
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1, Mitotic arrest deficient 1-like protein 1, MAD1-like protein 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, HsMAD1, hMAD1, Tax-binding protein 181
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BB3-8, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
16
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BB3-8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAD1L1(8379)
General description
Mitotic arrest deficient-like 1 (Hefe) ist auch als MAD1 und MAD1L1 bekannt. Es ist Teil der MAD1-Familie, die wesentlich für die Entwicklung ist. MAD1 dient als Checkpoint bei der mitotischen Bildung des Spindelapparats. Während der Anaphase und Telophase ist MAD1 in der Spindelmittelzone der Zelle lokalisiert, wo es die Anaphase verhindert, bis das Chromosom an der Metaphasenplatte angeordnet ist. Während der Metaphase ist MAD1 am Zentrosom lokalisiert. MAD1 ist an der Zellzyklussteuerung und Tumorsuppression beteiligt. MAD1 dient als Homodimer und interagiert mit MAD2L1. Es wird angenommen, dass MAD1 an MAD2 rekrutiert, das anschließend die Bindung von MAD2 an CDC20 fördert.
~83 kDa gemessen
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem Mad1 entspricht.
Application
Anti-Mad1-Antikörper, Klon BB3-8 ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf MAD1 abzielt und in Western Blot und Immunfluoreszenz geprüft wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Mad1 in HeLa-Zellen nach (Santaguida, S., et al. (2011). EMBO J. 30(8):1508-1519.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Mad1 in HeLa-Zellen nach (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Mad1 in HeLa-Zelllysat nach (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Mad1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1412656SAB2501138MABE1807
clone
BB3-8, monoclonal
clone
1B8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
AD6-1, monoclonal
Gene Information
human ... MAD1L1(8379)
Gene Information
human ... SMAD1(4086)
Gene Information
human ... MAD2L1(4085)
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
species reactivity
human
species reactivity
human,
species reactivity
human, bovine, mouse
species reactivity
human, mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Corno et al.
The EMBO journal, 42(20), e112630-e112630 (2023-09-15)
Two major mechanisms safeguard genome stability during mitosis: the mitotic checkpoint delays mitosis until all chromosomes have attached to microtubules, and the kinetochore-microtubule error-correction pathway keeps this attachment process free from errors. We demonstrate here that the optimal strength and
Shawn Yost et al.
Nature genetics, 49(7), 1148-1151 (2017-05-30)
Through exome sequencing, we identified six individuals with biallelic loss-of-function mutations in TRIP13. All six developed Wilms tumor. Constitutional mosaic aneuploidies, microcephaly, developmental delay and seizures, which are features of mosaic variegated aneuploidy (MVA) syndrome, were more variably present. Through
Jingchao Wu et al.
The Journal of cell biology, 223(1) (2023-11-07)
Correct chromosome segregation during cell division depends on proper connections between spindle microtubules and kinetochores. During prometaphase, kinetochores are temporarily covered with a dense protein meshwork known as the fibrous corona. Formed by oligomerization of ROD/ZW10/ZWILCH-SPINDLY (RZZ-S) complexes, the fibrous
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE86704053252921018