Fortfahren mit
MABE453
Anti-Monoubiquityl-Histon-H2B-(Lys119-)Antikörper, Klon 7B4
clone 7B4, from mouse
Synonym(e):
H2BUb1, Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l, H2BUbK119, H2BK119Ub
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7B4, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7B4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST1H2BC(8347)
General description
H2BUb1, auch bekannt als Histon H2B.1 A oder Histon H2B.a (H2B/a) oder Histon H2B.g (H2B/g) oder Histon H2B.h (H2B/h) oder Histon H2B.k (H2B/k) oder Histon H2B.i (H2B/I;H2B/I), wird durch das Gen HIST1H2BC oder HIST1H2BE, HIST1H2BF, HIST1H2BG, HIST1H2BI/H2BFL, H2BFH, H2BFG, H2BFA, H2BFK kodiert und ist eine Kernkomponente des Nukleosoms. Nukleosomen wickeln und komprimieren DNA in Chromatin, wodurch zellulären Mechanismen, die DNA als Matrize erfordern, der Zugang zur DNA erschwert wird. Dadurch spielen Histone eine entscheidende Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und hinsichtlich der Chromosomenstabilität. Die DNA-Zugänglichkeit wird durch eine komplexe Reihe von posttranslationalen Histonmodifikationen, dem sogenannten Histon-Code, und Nukleosomen-Remodellierung reguliert. H2BUb1 hat auch eine breite antibakterielle Aktivität und trägt möglicherweise zur Bildung der funktionellen antimikrobiellen Barriere des Kolonepithels und zur bakteriziden Aktivität des Fruchtwassers bei. In gesunden Zellen ist H2BUb1 im Zellkern und in den Chromosomen lokalisiert.
~20 kDa beobachtet
Immunogen
Ovalbumin-konjugiert, entsprechend dem humanen Monoubiquityl-Histon-H2B (Lys119).
Application
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-Monoubiquityl-Histon-H2B-(Lys119-)Antikörper, Klon 7B4, ist zur Verwendung in Western Blot und IHC für den Nachweis von Histon H2B validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Monoubiquityl-Histon-H2B (Lys119) in Lysaten von MCF7-Zellen ohne Hormon nach, die vor der Inkubation mit 17Beta-Estradiol mit Vehikel (Ethanol) oder Bortezomid vorbehandelt wurden (Prenzel, T., et al. (2011). AACR. OF1-OF15).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Monoubiquityl-Histon-H2B (Lys119) in differenzierten hMSCs nach, die bei der Kontrolle verkürzt wurden, und zeigte einen Signalverlust in differenzierten hMSCs, die mit RNF50-siRNA transfiziert wurden (Karpiuk, O., et al. (2012). Molecular Cell. 46:705-713).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Monoubiquityl-Histon-H2B (Lys119) in bösartigen, metastasierten Brusttumoren und normalen angrenzenden Geweben nach (Prenzel, T., et al. (2011). AACR. OF1-OF15).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Monoubiquityl-Histon-H2B (Lys119) in HeLa-Zelllysaten nach, die mit und ohne Nocodazol behandelt wurden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE1785SAB5700139ABE353
species reactivity
human
species reactivity
yeast, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... HIST1H2BC(8347)
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Gene Information
human ... Histone H2B(8349)
Gene Information
human ... HIST1H2BC(8347)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
7B4, monoclonal
clone
1B3F12/A9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Apoptosis & Autophagy in Cancer: Cell Survival by Eluding Cell Death The ability of tumor cells to elude programmed cell death, also known as apoptosis, is a hallmark of most types of cancer. Similary, autophagy is a highly regulated, homeostatic degradative process where cells destroy their own components via the lysosomal machinery and recycle them for prolonged cell survival. Via extensive crosstalk with pro-apoptotic signaling pathways, autophagy can also contribute to cell death and greatly influence general cell health. Elucidating the correlation between autophagy and apoptotic cell death has become the focus of a great deal of research, particularly in tumor biology. On one hand, autophagy may induce cell death by degrading essential components; on the other hand, it may facilitate survival of cancer cells under unfavorable metabolic conditions."
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Keqiang Zhang et al.
International journal of cancer, 141(4), 766-777 (2017-05-10)
Deregulated monoubiquitination of histone H2B (H2Bub1), mainly catalyzed by E3 ubiquitin-protein ligase RNF20/RNF40 complex, may play an important role in cancer. Here we investigate potential roles of H2Bub1 and the underlying mechanisms through which it contributes to cancer development and
Mei-Jun Zhao et al.
Oncotarget, 7(8), 8956-8967 (2016-01-21)
The ubiquitin ligase RNF8 promotes the DNA damage response (DDR). We observed that the expression of RNF8 was increased in bladder cancer cells and that this change in RNF8 expression could be reversed by adenovirus-mediated shRNA treatment. Moreover, we found
Keqiang Zhang et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 167-167 (2019-12-18)
Loss of monoubiquitination of histone H2B (H2Bub1) was found to be associated with poor differentiation, cancer stemness, and enhanced malignancy of non-small cell lung cancer (NSCLC). Herein, we investigated the biological significance and therapeutic implications of ubiquitin-specific protease 22 (USP22)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE45304053252935961