Fortfahren mit
MABE1045
Anti-CTIP2/BCL11B-Antikörper, Klon 25B6
clone 25B6, from rat
Anti-CTIP2/BCL11B Antibody, clone 25B6
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
25B6, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
25B6, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL11B(64919)
General description
B-Zell-Lymphom/Leukämie-11B (UniProt Q99PV8; auch bekannt als B-Zell-CLL/Lymphom-11B, BCL-11B, COUP-TF-interagierendes Protein 2, mRit1, strahlungsinduziertes Tumorsuppressorgen-1-Protein) wird vom Gen Bcl11b (auch bekannt als Ctip2, Rit1) (Gen-ID 58208) bei murinen Spezies kodiert. CTIP2/CBL11B ist ein C2H2-Zinkfingerprotein, das GC-reiche Reaktionselemente bindet und Berichten zufolge mit einer Vielzahl von Cofaktoren assoziiert ist, einschließlich der Corepressor-Komplexe NuRD, Sirt1, Histonacetyltransferase (HAT) p300, und sowohl als Repressor als auch als Aktivator der Transkription fungiert. CTIP2/CBL11B ist an mehreren Entwicklungskontrollpunkten für die Determination und Erhaltung von T-Zellen erforderlich. Die Expression von CTIP2/CBL11B beginnt im Stadium DN2 (doppelt negativ 2) der T-Zell-Entwicklung und wird in reifen T-Lymphozyten beibehalten; geringere Konzentrationen werden in NK-Zellen gefunden, nicht aber in B-Zellen, myeloischen oder dendritischen Zellen. Bcl11b-/- Mäuse sterben kurz nach der Geburt aufgrund einer Blockade der Thymozytenentwicklung im DN2-Stadium. Bcl11b-defiziente DN2-Thymozyten sind hochgradig proliferativ und behalten das Potenzial, sich in NK-Zellen und myeloische Linien zu differenzieren, nicht aber in reife T-Zellen.
~ 96 kDa beobachtet. 95,52/94,57 kDa (Isoform Alpha von Mensch/Maus) und 88,48/87,34 kDa (Isoform Beta von Mensch/Maus) berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
GST-markierte rekombinante CTIP2-Beta-Isoform der Maus in voller Länge (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44): 43041-43050).
Application
Der Anti-CTIP2/BCL11B-Antikörper, Klon 25B6, Art.-Nr. MABE1045, ist ein hochspezifischer monoklonaler Ratten-Antikörper, der gegen CTIP2 gerichtet ist und in Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und Western Blot getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:240-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde CTIP2/BCL11B in Gewebeschnitten des Mäusegehirns nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Lokalisierung von CTIP2 in mit 4 % Paraformaldehyd fixierten, schwimmenden embryonalen (E14 & E16) und postnatalen (P3 & P6) Mausgehirnschnitten nachgewiesen (Arlotta, T., et al. (2005). Neuron. 45(2):207–221).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden CTIP2-Doppelbanden, die zwei gespleißte Isoformen repräsentieren, in Jurkat-Kernextrakten sowie in SIRT1-Immunpräzipitaten nachgewiesen (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44): 43041-43050).
Biochem/physiol Actions
Klon 25B6 erkennt sowohl die Alpha- als auch die Beta-gespleißten Isoformen von CTIP2/BCL11B von Mensch und Maus.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler IgG2a-Antikörper der Ratte in einem Puffer mit 150 mmol/l NaCl, 15 mmol/l HEPES, pH 7,5, mit 0,02 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde CTIP2/BCL11B in 10 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZRB1518SAB4500005MABC523
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
25B6, monoclonal
clone
2C4, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
clone
15C, monoclonal
Gene Information
human ... BCL11B(64919)
Gene Information
human ... BCL11A(53335)
Gene Information
human ... BCL2(596)
Gene Information
human ... BCL7A(605)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martin Munz et al.
Cell, 186(9), 1930-1949 (2023-04-19)
Cortical circuits are composed predominantly of pyramidal-to-pyramidal neuron connections, yet their assembly during embryonic development is not well understood. We show that mouse embryonic Rbp4-Cre cortical neurons, transcriptomically closest to layer 5 pyramidal neurons, display two phases of circuit assembly
Philippe Foerster et al.
Development (Cambridge, England), 144(2), 201-210 (2016-12-21)
Radial glial cells (RCGs) are self-renewing progenitor cells that give rise to neurons and glia during embryonic development. Throughout neurogenesis, these cells contact the cerebral ventricles and bear a primary cilium. Although the role of the primary cilium in embryonic
Gokhan Dalgin et al.
Scientific reports, 11(1), 21590-21590 (2021-11-05)
The gene KCNJ11 encodes Kir6.2 a major subunit of the ATP-sensitive potassium channel (KATP) expressed in both the pancreas and brain. Heterozygous gain of function mutations in KCNJ11 can cause neonatal diabetes mellitus (NDM). In addition, many patients exhibit neurological
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE104504054839049705
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Anti-CTIP2/BCL11B Antibody
    Used for IF on mouse brain sections. Very clean and strong signal.
    Helpful?