Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 443,00 |
Über diesen Artikel
€ 443,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2C4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TERT(7015)
General description
Für das humane TERT existieren drei Isoformen: Isoform 1 mit 127 kDa, Isoform 2 mit 90 kDa und Isoform 3 mit 120 kDa
Immunogen
Application
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde von einem unabhängigen Labor TERT in HeLa-Zellen, BJ- und WI-38-Fibroblasten nachgewiesen (Masutomi, K., et al. (2003). Cell, Vol. 114:241–253).
Physical form
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:2.000 wurde TERT in 10 µg Gewebelysat aus humanen Lymphknoten nachgewiesen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 2C4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... TERT(7015) | Gene Information human ... TERT(7015) | Gene Information human ... TERT(7015) | Gene Information human ... TERT(7015) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c