Fortfahren mit
MABC91
Anti-Atg18-(WIPI-2-)Antikörper, Klon 2A2
clone 2A2, from mouse
Synonym(e):
WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2, WIPI-2, WIPI49-like protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
13
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WIPI2(26100)
General description
Atg18, auch bekannt als WIPI-2, ist an der Autophagie beteiligt, indem es den Aufbau von Multiproteinkomplexen reguliert und insbesondere eine 7-blättrige Propellerstruktur für Interaktionen mit Phospholipiden aufweist. Atg18 ist ein Säugetiereffektor von PtdIns3P und wird ubiquitär in einer Vielzahl von Zelllinien exprimiert. Studien zeigen, dass Atg18 zusammen mit Atg16 und ULK1 für die frühe Bildung von Autophagosomen rekrutiert wird, und dass Atg18 für die Bildung von LC3-positiven Autophagosomen erforderlich ist.
~ 49 kDa beobachtet.
Es gibt 6 Isoformen mit einem Molekulargewicht von 42 kDa bis 48 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Lineares Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem Atg18 entspricht.
Application
Dieser Anti-Atg18-(WIPI-2-)Antikörper, Klon 2A2, ist für die Verwendung in WB, IH(P) zum Nachweis von Atg18 (WIPI-2) validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde Atg18 in menschlichem kolorektalem Adenokarzinomgewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Atg18 am C-Terminus.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hodengewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Atg18 in 10 µg in menschlichem Hodengewebelysat nach.
Kontrolle
Lysat von menschlichem Hodengewebe
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC110HPA019852W2394
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... WIPI2(26100)
Gene Information
human ... WIPI2(26100)
Gene Information
human ... WIPI2(26100)
Gene Information
human ... WIPI1(55062)
mouse ... Wipi1(52639)
rat ... Wipi1(303630)
clone
2A2, monoclonal
clone
1B8.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Verwandter Inhalt
Research Focus: Autophagy
Shusaku Shibutani et al.
The Journal of biological chemistry, 292(44), 18052-18061 (2017-08-16)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a master regulator of protein synthesis and potential target for modifying cellular metabolism in various conditions, including cancer and aging. mTORC1 activity is tightly regulated by the availability of extracellular amino
Jie Li et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 17(6), 1007-1024 (2024-02-10)
In the classic form of α1-antitrypsin deficiency (ATD), the misfolded α1-antitrypsin Z (ATZ) variant accumulates in the endoplasmic reticulum (ER) of liver cells. A gain-of-function proteotoxic mechanism is responsible for chronic liver disease in a subgroup of homozygotes. Proteostatic response
Takahiro Shimizu et al.
Human molecular genetics, 32(16), 2623-2637 (2023-06-26)
β-propellers that bind polyphosphoinositides (PROPPINs) are an autophagy-related protein family conserved throughout eukaryotes. The PROPPIN family includes Atg18, Atg21 and Hsv2 in yeast and WD-repeat protein interacting with phosphoinositides (WIPI)1-4 in mammals. Mutations in the WIPI genes are associated with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC9104053252535567