Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 438,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K20-478, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYNE2(23224)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Zytoskelett
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge von einem unabhängigen Labor hat Nesprin-2 in HA-MKS3-transfizierten HEK293-Gesamtzellextrakten immunpräzipitiert. Die immunpräzipitierte Probe wurde anschließend einem Western Blot unter Verwendung derselben repräsentativen Antikörper-Charge unterzogen (Dawe, H. R. et al (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge von einem unabhängigen Labor hat Nesprin-2 in IMCDE -Gesamtzellextrakten nachgewiesen. Hohe Konzentrationen einer ABD-haltigen Isoform mit 25 kDa wurden nur nach der Konfluenz (+72 Stunden) beobachtet; eine zweite bedeutende ABD-haltige Isoform mit 55 kDa wurde jedoch vor und nach der Konfluenz beobachtet (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626.).
Dylight® ist eine eingetragene Marke von Thermo Fisher Scientific. Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Nesprin-2 in 10 µg COS-7-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... SYNE2(23224) | Gene Information mouse ... Syne2(319565) | Gene Information human ... SYNE2(23224) | Gene Information human ... SYNE2(23224) |
| clone K20-478, monoclonal | clone N/A, polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
"Apoptosis & Autophagy in Cancer: Cell Survival by Eluding Cell Death The ability of tumor cells to elude programmed cell death, also known as apoptosis, is a hallmark of most types of cancer. Similary, autophagy is a highly regulated, homeostatic degradative process where cells destroy their own components via the lysosomal machinery and recycle them for prolonged cell survival. Via extensive crosstalk with pro-apoptotic signaling pathways, autophagy can also contribute to cell death and greatly influence general cell health. Elucidating the correlation between autophagy and apoptotic cell death has become the focus of a great deal of research, particularly in tumor biology. On one hand, autophagy may induce cell death by degrading essential components; on the other hand, it may facilitate survival of cancer cells under unfavorable metabolic conditions."
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABC86 | 04053252935954 |