Fortfahren mit
MABC631
Anti-KLF4-Antikörper, Klon 1E6
ascites fluid, clone 1E06, from mouse
Synonym(e):
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1E06, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1E06, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KLF4(9314)
General description
Krüppel-like factor 4 (KLF4), auch als epithelial zinc finger protein (EZF) und gut-enriched Krüppel-like factor (GKLF) bekannt, ist ein entwicklungsregulierter Transkriptionsfaktor, der eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des pluripotenten Zustands in embryonalen Stammzellen (ESC) spielt und als Marker für den pluripotenten Zustand von Zellen in Kultur eingesetzt wird. Er ist für die Differenzierung von Epithelzellen und die Errichtung der Barrierefunktion der Haut erforderlich. KLF4 wird außerdem bei der Entwicklung von Skelett und Niere exprimiert. KLF4 wird in Haut, Lunge und Darm entlang der Epithelgrenze stark exprimiert. Dieses im Zellkern lokalisierte Protein kann, abhängig von seiner Umgebung, sowohl als Tumorsuppressor als auch -aktivator dienen, seine Hauptfunktion ist jedoch die Wachstumsunterdrückung. Interessanterweise führt eine gesteigerte Expression von KLF4 zu einem Anstieg der Expression von P21WAF1/CIP1, einem wichtig Checkpointprotein, das das Fortschreiten des Zellzyklus hemmt und wesentlich für die Vermittlung des Zellzyklusarrest sowohl am G1/S- als auch am G2/M-Übergang ist. Außerdem vermittelt KLF4 auch die normalen Funktionen des Tumorsuppressors p53. Darum führen Mutationen in KLF4 zu unkontrolliertem Wachstum und Tumorbildung. Aufgrund seiner Expression und Beteiligung im Darm ist KLF4 bei vielen Darmkrebszelllinien mutiert und ein Mangel der KLF4-Expression korreliert mit der Pathogenese von Darmkrebs. Eine erhöhte KLF4-Genexpression steht auch mit Magenkrebs, Brustkrebs und Plattenepithelzellkarzinom in Zusammenhang. Der monoklonale Antikörper der Maus, Anti-KLF4, Klon 1E6 von EMD-Millipore wurde in Western Blot gegen rekombinante hKLF4-exprimierende Zelllysate und in der Immunzytochemie an Paraffinschnitten von humanem Lungen- und Darmkrebsgewebe geprüft. Der Klon wurde auch in Fluoreszenzimmunzytochemie an einer humanen Ösophagusplattenepithelzellkarzinomzelllinie Eca109 in Kultur geprüft.
~ 55 kDa gemessen. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten. Uniprot beschreibt 3 Isoformen zwischen ~46 kDa und ~55 kDa
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von Human-KLF4, das in E. coli exprimiert wird.
Application
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:200–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies KLF4 in ECA109-Zellen nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:3.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies KLF4 in transfizierten HEK293-Zelllysaten nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie KLF4 mit diesem monoklonalen Maus-Antikörper, Anti-KLF4-Antikörper, Klon 1E6, der zur Verwendung in IHC und Western Blot validiert wurde, nach.
Physical form
Monoklonale Maus-IgG1-Aszitesflüssigkeit mit bis zu 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Humane Lungenkrebs- und Darmgewebe
Mittels Immunhistochemie an humanen Lungenkrebs- und Darmgeweben beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies KLF4 in humanen Lungenkrebs- und Darmgeweben nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN119WH0001316M1AV31493
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
1E06, monoclonal
clone
12A8.3, monoclonal
clone
1A9, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... KLF4(9314)
Gene Information
human ... KLF6(1316)
Gene Information
human ... KLF6(1316)
Gene Information
human ... KLF1(10661)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC63104053252912368