Fortfahren mit
MABC39
Anti-LAMP-1(CD107a)-Antikörper, Klon 1D4B
clone 1D4B, from rat
Synonym(e):
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D4B, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
7
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4B, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lamp1(16783)
General description
Lysosomal assoziiertes Membranprotein 1 (LAMP-1) ist ein hochgradig glykosyliertes Single-Pass-Membranprotein vom Typ 1, das zur Familie der lysosomal assoziierten Membranproteine gehört, aus denen die lysosomale Membran zum Großteil besteht. Sie gelten als entscheidende Vermittler der zellulären Adhäsion durch eine Interaktion mit Kohlenhydratrezeptoren. Die Funktion von LAMP-1 besteht darin, Selektine mit Kohlenhydrat-Linganden zu versorgen. Vermutlich spielt es auch eine Rolle bei der Metastasierung von Tumorzellen.
~100 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins beträgt 44 kDa. Das Protein ist stark glykosyliert, weshalb in der Regel ein Molekulargewicht von 95–115 kDa beobachtet wird.
Immunogen
NIH/3T3-Plasmamembranfraktion von LAMP-1 der Maus.
Application
Dieser Anti-LAMP-1(CD107a)-Antikörper, Klon 1D4B, ist zur Verwendung bei WB, IP, IC, IH und FC zum Nachweis von LAMP-1 (CD107a) validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weitere
Tumormarker
Immunpräzipitationsanalyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet (Chen, 1985).
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet (Chen, 1985).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:50.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies LAMP-1 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0419MABC44428017
clone
1D4B, monoclonal
clone
polyclonal
clone
16H11.2, monoclonal
clone
LY1C6, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Lamp1(16783)
Gene Information
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
Gene Information
human ... LAMP3(27074)
Gene Information
rat ... Lamp1(25328)
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeong-Sun Ju et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 66(5), 417-430 (2016-03-05)
Mitochondrial homeostasis is tightly regulated by two major processes: mitochondrial biogenesis and mitochondrial degradation by autophagy (mitophagy). Research in mitochondrial biogenesis in skeletal muscle in response to endurance exercise training has been well established, while the mechanisms regulating mitophagy and
Urmi Bandyopadhyay et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(30), 11055-11060 (2014-07-16)
Lipofuscin, or aging pigment, is accreted as red autofluorescence in the lysosomes of motor neuron cell bodies in the ventral horn of WT mice by 3 mo of age. Strikingly, in two presymptomatic ALS mouse strains transgenic for mutant human
Paulina Kaminska et al.
EMBO reports, 25(5), 2278-2305 (2024-03-19)
SorLA, encoded by the gene SORL1, is an intracellular sorting receptor of the VPS10P domain receptor gene family. Although SorLA is best recognized for its ability to shuttle target proteins between intracellular compartments in neurons, recent data suggest that also
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC3904053252747687