Fortfahren mit
MABC32
Anti-p62(Sequestosom-1)-Antikörper, Klon 11C9.2
clone 11C9.2, from mouse
Synonym(e):
sequestosome 1, EBI3-associated protein of 60 kDa, Paget disease of bone 3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, oxidative stress induced like, EBI3-associated protein p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 doma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11C9.2, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
23
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1638
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11C9.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
General description
p62 ist auch als Sequestosom-1 bekannt und ein mit ras-GAP assoziiertes Protein mit 62 kDa. p62 bindet vermutlich an Tyrosinkinasen der Src-Familie und kann zusammen mit deren nachgelagerten Effektoren auch als Linker für aktivierte Kinasen der Src-Familie fungieren. p62 verfügt über eine RNA-Bindungsregion und möglicherweise auch über RNA-Bindungsfähigkeiten. Des Weiteren wird p62 mit der Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-κB in Verbindung gebracht, der an der Zelldifferenzierung, Immunantwort und an der Regulierung des Kaliumkanals beteiligt ist. Zudem wurde p62 kürzlich mit der extrinsischen Apoptose in Zusammenhang gebracht und spielt möglicherweise eine entscheidende Rolle bei der Tumorigenese.
~ 47–60 kDa gemessen.
Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins beträgt 47 kDa und es verfügt zudem über eine Isoform bei 38 kDa. Aufgrund von Modifizierungen kann für dieses Protein in manchen Lysaten ein Molekulargewicht von bis zu ~60 kDa beobachtet werden.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen p62 (Sequestosom-1) entspricht.
Application
Dieser Anti-p62(Sequestosom-1)-Antikörper, Klon 11C9.2, ist für die Verwendung in WB, FC und IC zum Nachweis von p62 (Sequestosom-1) validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Mit 0,001 µg/ml aus einer früheren Charge wurde p62 (Sequestosom-1) in 10 µg PC12-Zelllysat nachgewiesen.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit 1,0 µg aus einer früheren Charge wurde p62 (Sequestosom-1) bei der Färbung von fixierten und permeabilisierten Zellen nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde p62 (Sequestosom-1) in NIH/3T3-, A431- und HeLa-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgMκ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,001 µg/ml dieses Antikörpers wurde p62 (Sequestosom-1) in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
A431-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN130P0068SAB5700845
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
11C9.2, monoclonal
clone
20F1.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC3204053252681813