Fortfahren mit
MABC166
Anti-Angiogenin-Antikörper, Klon 26–2F (azidfrei)
clone 26-2F, from mouse
Synonym(e):
Angiogenin, Ribonuclease 5, RNase 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
26-2F, monoclonal
Application:
ICC, IHC, inhibition assay
Citations:
4
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
26-2F, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANG(283)
General description
16 kDa berechnet
Angiogenin (Ang) ist ein nicht-glykosyliertes Polypeptid mit einer Länge von 123 Aminosäuren und einer Molekularmasse von 14 kDa. Es wird von Tumorzellen sezerniert und ist ein potenter Induktor für die Neovaskularisierung. Angiogenin wird von einer Vielzahl von Zelltypen produziert, darunter vaskuläre Endothelzellen und glatte Muskelzellen, Fibroblasten, tumoröses Kolonepithel, normale Lymphozyten aus dem peripheren Blut, Lungen- und Kolonepitheltumorzelllinien und primäre gastrointestinale Adenokarzinome. Es bindet spezifisch an Endothelzellen und löst Second-Messenger-Systeme aus. Angiogenin ist in der menschlichen Follikelflüssigkeit vorhanden, und seine Produktion wird durch menschliches Choriongonadotropin und hypoxische Bedingungen hochreguliert. Angiogenin weist einen hohen Grad an Homologie mit bekannten Ribonukleasen wie der pankreatischen Ribonuklease A auf, und die Fähigkeit von Angiogenin, das Wachstum von Blutgefäßen zu induzieren, hängt von seiner ribonukleolytischen Aktivität ab. Es wird angenommen, dass Angiogenin an der Entwicklung solider Tumore beteiligt ist; Angiogenin-Antagonisten können das Tumorwachstum hemmen. Angiogenin wird von subkonfluenten Endothelzellen endozytiert und in den Zellkern verlagert, wo es sich im Nukleolus ansammelt. Die Angiogenin-Konzentration im Serum von Darmkrebspatienten ist erhöht und korreliert mit dem Fortschreiten des Krebses. Das Zytoskelettprotein α-actinin-2 bindet an Angiogenin, das ein neuartiges Schnittstellenziel für die Anti-Angiogenese und die Anti-Tumortherapie sein könnte.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Angiogenin.
Application
Dieser Anti-Angiogenin-Antikörper, Klon 26–2F (azidfrei) ist für die Verwendung in der Immunzytochemie und -inhibition sowie der Immunhistochemie zum Nachweis von Angiogenin validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Inhibitionstest: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde die zellfreie Proteinsynthese durch Angiogenin blockiert (Fett et al., (1994) Biochemistry. 33(18):5421-5427).
Inhibitionsassay: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde die ribonukleolytische Aktivität gehemmt (Piccoli et al., (1998) Proc. Natl. Acad. Sci. 95:4579–4583).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Angiogenin in Neo-Gefäßen von Krebsgewebe nachgewiesen (Tsuji et al., (2005) Cancer Res. 65:1352-1360).
Analyse mittels Immunzytochemie: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Angiogenin in HeLa- und Huvec-Zellen nachgewiesen (Tsuji et al., (2005) Cancer Res. 65:1352–1360).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit 4 µg/ml dieses Antikörpers wurde Angiogenin in Angiogenin-behandelten und unbehandelten HeLa-Zellen nachgewiesen. HeLa-Zellen, die mit Angiogenin behandelt wurden, nahmen das Protein auf und verlagerten es in den Zellkern. Unbehandelte HeLa-Zellen wiesen kein Angiogenin-Proteinsignal auf.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC1111MABC595MABC991
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... ANG(283)
Gene Information
mouse ... Ang(11727)
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
Gene Information
-
clone
26-2F, monoclonal
clone
C527, monoclonal
clone
56/1, monoclonal
clone
10F.9G2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aleksej Drino et al.
Nucleic acids research, 51(3), 1326-1352 (2023-02-01)
Stress-induced tRNA fragmentation upon environmental insult is a conserved cellular process catalysed by endonucleolytic activities targeting mature tRNAs. The resulting tRNA-derived small RNAs (tsRNAs) have been implicated in various biological processes that impact cell-to-cell signalling, cell survival as well as
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC16604055977052954