Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F11, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ, IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Bin1(424228)
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
General description
Immunogen
Application
Apoptose & Krebs
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Bin1 in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Bin1 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42; Muller, A.J., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(12):4295-306; Chang, M.Y., et. al. (2007). Cancer Res. 67(1):100-7).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Bin1 in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Bin1 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42; Muller, A.J., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(12):4295-306; Chang, M.Y., et. al. (2007). Cancer Res. 67(1):100-7).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Bin1 in menschlichem Kleinhirn- und Skelettmuskelgewebe nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 2F11, monoclonal | clone 2C7, monoclonal | clone LX015.1, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, rat, chicken, human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity rat, mouse |
| Gene Information chicken ... Bin1(424228) | Gene Information human ... BIN1(274) | Gene Information human ... MYBL2(4605) | Gene Information human ... AMPH(273) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABC1190 | 04054839253119 |