This product is suitable for use in mouse. The reactivity in human has not been determined.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
73.3, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fap(14089)
General description
Immunogen
Application
Durchflusszytometrische Analyse: Mit 1 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wurde FAP in 3T3/FAP-überexprimierten Zellen nachgewiesen, aber nicht in 3T3-WT-Zellen. (Mit freundlicher Genehmigung von Leslie Hopper, University of Pennsylvania, USA).
Apoptose und Krebs
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Isotypenanalyse: Die Identität dieses monoklonalen Antikörpers wurde durch Isotypenprüfung als Maus-IgG1 bestätigt.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information mouse ... Fap(14089) | Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... FAP(2191) | Gene Information human ... FGFR4(2264) |
| clone 73.3, monoclonal | clone 1E5, monoclonal | clone polyclonal | clone 29.2, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Is species Reactivity human or mouse?