Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 387,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7A8.1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
-1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... TARBP1(6894)
Immunogen
Application
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten – viral
Antikörper sind nicht neutralisierend. Bei starker Verdünnung sollte ein proteinhaltiges oder anderes stabilisierendes Medium verwendet werden. Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 7A8.1, monoclonal | clone 6D4.1-10, monoclonal | clone 8G9, monoclonal | clone 7F4, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity virus | species reactivity virus |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source - | biological source - |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoblotting: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoblotting: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-HIV-Antikörper, p24, Klon 7A8.1
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB880-A | 04053252726125 |