Fortfahren mit
MAB8612
Anti-Varicella-Zoster-Virus-Antikörper, Glycoprotein I
Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF, IHC, IP, WB
Citations:
23
€ 337,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Glykoprotein I
VZV HZ-Stamm.
Application
Anti-Varicella-Zoster-Virus-Antikörper, Glycoprotein I ist ein Antikörper gegen Varicella-Zoster-Virus zur Verwendung in IF, IP, WB und IH.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz: zeigt in nichtfixierten Zellen sowohl Zytoplasma- als auch Membranmuster. Die Färbung von fixierten Zellen zeigt nur ein Zytoplasmamuster.
Immunhistochemie: reaktiv auf formalinfixiertem Gewebe.
Western-Blot
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das VZV-Glykoprotein I durch indirekte Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und Western Blot.
Physical form
1 mg/ml in 0,02 mol/l PB mit 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6, mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8537SAB5200059SAB5201356
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse, zebrafish
species reactivity
human, mouse, rat
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
S14-16, monoclonal
clone
S76-8, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of recombinant varicella-zoster viruses expressing luciferase fusion proteins for live in vivo imaging in human skin and dorsal root ganglia xenografts.
Stefan L Oliver, Leigh Zerboni, Marvin Sommer, Jaya Rajamani, Ann M Arvin et al.
Journal of Virological Methods null
Ryo Takahashi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(3), 969-978 (2014-01-01)
It remains unknown why the occurrence of eczema herpeticum (EH) caused by an extensive disseminated cutaneous infection with HSV-1 or HSV-2 is associated with the exacerbation of atopic dermatitis lesions after withdrawal of treatment. Although regulatory T cells (Tregs) limit
Hirobumi Saitoh et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 52(15), 1727-1730 (2013-08-02)
Disseminated visceral varicella-zoster virus (VZV) infection rarely occurs in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). To date, only a few cases of isolated VZV-induced fulminant hepatitis following allo-HSCT have been reported. We herein describe the case of a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB861204053252613289