Fortfahren mit
MAB858-3F
Anti-RSV-Antikörper, Nukleoprotein, Klon 130-12H, FITC-konjugiert
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RSV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
130-12H, monoclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
130-12H, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
General description
RSV ist ein labiles Paramyxovirus, das in Gewebekulturen eine charakteristische Fusion humaner Zellen hervorruft – den Synzytialeffekt. Es wurden zwei Subtypen, A und B, identifiziert. Subtyp B sind die asymptomatischen Stämme des Virus. Die schwereren klinischen Erkrankungen umfassen Stämme des Subtyps A.
Immunogen
Respiratorisches Synzytial-Virus A2
Application
ELISA, Indirekte Immunfluoreszenz
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Weisen Sie das respiratorische Syncytial-Virus mit diesem Anti-RSV-Antikörper, Nukleoprotein, Klon 130-12H, FITC-konjugiert, nach, der für die Verwendung in ELISA und IF validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Kernprotein, 42-44 kDa
Physical form
Aufgereinigt, FITC-konjugiert. Flüssigkeit 0,02 M PB, 0,25 M NaCl, 0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Bei 2–8 ºC aufbewahren.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ricardo S Cardoso et al.
mBio, 11(5) (2020-10-01)
Human respiratory syncytial virus (HRSV) envelope glycoproteins traffic to assembly sites through the secretory pathway, while nonglycosylated proteins M and N are present in HRSV inclusion bodies but must reach the plasma membrane, where HRSV assembly happens. Little is known