Fortfahren mit
MAB8566
Anti-Poliovirus-Antikörper (Mischung, Klone 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1 und 613-F1-B5-E5)
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
583-G8-G2-A4, monoclonal, 591-B1-H7-D1, monoclonal, 613-F1-B5-E5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
583-G8-G2-A4, monoclonal, 591-B1-H7-D1, monoclonal, 613-F1-B5-E5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
Application
IFA bei 1:100 bis 1:400.
Mit Puffer, pH 7,5-8,0 auf das gewünschte Arbeitsvolumen verdünnen.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
EMPFOHLENES IFA-PROTOKOLL:
Substrat-Objektträger:
1. Die Zellen abkratzen und in die Vertiefungen der Mikroskop-Objektträger geben.
2. Die Präparate an der Luft trocknen lassen.
3. In kaltem Aceton bei +4 °C 10 Minuten lang fixieren.
Färbung:
1. 15 μl verdünnten Polio-Antikörper zugeben.
2. In einer feuchten Kammer bei +37 °C 30 Minuten lang inkubieren.
3. In PBS 5 Minuten lang spülen. Vorgang mit frischer PBS wiederholen.
4. 15 μl verdünnten markierten Antikörper zugeben.
5. Die Schritte 2 und 3 wiederholen.
6. Mit gepuffertem Glycerol eindecken.
Mischung zum Nachweis des Poliovirus mittels dieses Anti-Poliovirus-Antikörpers (Mischung, Klone 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1 und 613-F1-B5-E5), der für die Verwendung in IF validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit den Poliovirus-Typen 1, 2 und 3.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8564MAB8560MAB8782
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
clone
583-G8-G2-A4, monoclonal, 613-F1-B5-E5, monoclonal, 591-B1-H7-D1, monoclonal
clone
613-F1-B5-E5, monoclonal
clone
583-G8-G2-A4, monoclonal
clone
531-1G, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c