Fortfahren mit
MAB8257F
Anti-Influenza-A-Antikörper (Nukleoprotein, Klon A1, FITC-konjugiert)
clone A1, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 534,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
A1, monoclonal
Application:
IF
Citations:
10
€ 534,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Nukleoprotein
Influenza A
Application
Dieser Anti-Influenza-A-Antikörper (Nukleoprotein, Klon A1, FITC-konjugiert) wurde für die Verwendung in IF zum Nachweis von Influenza A validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz
Optimale Verdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für das Influenza-A-Nukleoprotein. Stärkere Bindung an Influenza A der N1-Subtypen. Keine Kreuzreaktivität mit Influenza B oder anderen Atemwegsviren beobachtet.
Physical form
Aufgereinigt, FITC-konjugiert. Flüssigkeit in 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M Natriumchlorid, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8257BMAB8257MAB8906F
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
A1, monoclonal
clone
A1, monoclonal
clone
A1, monoclonal
clone
83KKII, monoclonal
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c