Fortfahren mit
MAB8251
Anti-Influenza A-Antikörper, Nukleoprotein, Klone A1, A3, Mischung
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 625,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
A1, monoclonal, A3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
69
€ 625,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1020
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
A1, monoclonal, A3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1 (A3), IgG2a (A1)
shipped in
wet ice
Immunogen
Influenza-A-Mischung.
Application
Diese Mischung aus Anti-Influenza-A-Antikörper, Nukleoprotein, Klone A1, A3 ist für die Verwendung in IF zum Nachweis von Influenza A validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Infektionskrankheiten – Viren
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Indirekte Immunfluoreszenz bei 1:100 bis 1:1000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Alle Subtypen von Influenza A (H1N1, H2N2, H3N2 und H5N1). Spezifisch für das Nukleoprotein-Antigen. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit Influenza B, Parainfluenza 1, 2 oder Adenovirus oder RSV beobachtet.
Physical form
Aszitesflüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Objektträger für die Influenza-Kontrolle, Katalognummer 5010-5
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8258MAB8257MAB8257B
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
A1, monoclonal, A3, monoclonal
clone
A3, monoclonal
clone
A1, monoclonal
clone
A1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rui Jia et al.
Cellular microbiology, 16(7), 1080-1093 (2014-02-14)
Members of the interferon-induced transmembrane (IFITM) protein family inhibit the entry of a wide range of viruses. Viruses often exploit the endocytosis pathways to invade host cells and escape from the endocytic vesicles often in response to low pH. Localization
Shuguang Han et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 45(1), 84-93 (2017-08-31)
Curcumin, an active phenolic agent extract from the Curcuma longa, exhibits excellent anti-cancer, anti-inflammation, and neuroprotective effects. We aimed to investigate the anti-influenza role of curcumin in vitro and in vivo. The effect of curcumin on replication of influenza A
Validation of a method for preparing influenza H5N1 simulated samples.
John A Lednicky,Julie M Villanueva,Stephen A Burke,Roxanne Shively,Michael W Shaw et al.
Journal of Virological Methods null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB825104053252265525