Fortfahren mit
MAB5374
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, mEM48
Synonym(e):
Huntingtin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 751,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
mEM48, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
192
€ 751,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1102
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Huntingtinprotein-Antikörper, Klon mEM48, culture supernatant, clone mEM48, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
mEM48, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Chorea Huntington (HD) ist eine erbliche, progressive, neurogenerative Erkrankung, die durch Veränderungen der Persönlichkeit, Störungen der Motorfunktion und subkortikaler Demenz charakterisiert ist. Die molekulare Basis dieser Erkrankung involviert die Erweiterung des Trinukleotids CAG, das für Polyglutamin im ersten Exon eines Chromosom-4-Gens (4p16.3) kodiert, das normalerweise ein weitläufig exprimiertes 3136 AS (~350 kDa)-Protein Huntingtin mit ungeklärter Funktion produziert. Das Protein kommt mit Mikrotubuli im perinukleären Bereich und mit Gamma-Tubulin im zentrosomalen Bereich vor. Huntingtin ist notwendig für das neuronale Überleben und ist am synaptischen Vesikeltransport sowie der Mikrotubulusbindung beteiligt und kann auch bei der Apoptose eine Rolle spielen. Im HD-Zustand besitzen Nervenzellen mit der mutierten Form von Huntingtin intranukleäre Ansammlungen des N-terminalen Fragments, was zur schädlichen Aufnahme in perinukleären Bereichen und zum Tod von striatalen Nervenzellen führt. Wildtyp-Huntingtin und Anti-Huntingtin-Antikörper verringern die Ansammlung und zelluläre Toxizität der mutierten Form von Huntingtin in Säugetier-Zellmodellen von HD. Huntingtin interagiert mit GAPDH, HAP-1, SP1 und TAFII130.
mehr als 200 kDa
Immunogen
GST-Fusionsprotein von den ersten 256 Aminosäuren von menschlichem Huntingtin mit der Entfernung des Polyglutamintrakts.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie:
1:50–1:100 einer früheren Charge mit ABC auf 4 % Paraformaldehyd-fixiertem Gewebe. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 3 % BSA. Der Antikörper wirkt auf Paraffinschnitten.
Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 3 % BSA. Der Antikörper wirkt auf Paraffinschnitten. Yu, Z et al (2002) Hum. Mole. Genetics 11(8):905-914. (http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/11/8/905) für gute IHC-Verfahren und Fotos von mEM48 auf Nagetiergewebe mit menschlichem transgenem Material.
Immunzytochemie:
Ein leichte Fixierung in 4 % PFA, gefolgt von einer Inkubation mit 0,1% Triton X-100 vor dem Blockieren wird empfohlen.
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IC verwendet.
Western Blot:
1:50–1:500 mit ECL, abhängig von der Menge an mutiertem Protein. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 3 % BSA oder PBS mit 5 % fettarmer Milch.
Zellkern-Fraktions-Aufbereitungen verstärken Signale; monomeres Protein ~ 80 kDa; Ansammlungen von > 200 kDa Größe sind üblich
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Huntingtin-Protein mit diesem Anti-Huntingtonprotein-Antikörper, Klon mEM48, der für die Verwendung in IC, IH & WB validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit menschlichem Huntingtin-Protein (sowohl natives als auch rekombinantes Protein). MAB5374 reagiert mit mutiertem Huntingtin in Patienten und transgenen Tieren, die verschiedene Anzahlen an Wiederholungen (von 82 bis 150 Glutamine) exprimieren. Daher sollte es verschiedene Formen von mutiertem Huntingtin erkennen.
Physical form
Der Kulturüberstand von monoklonalem Maus-IgG enthält keine Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °ºC ab Empfangsdatum 6 Monate in unverdünnten Aliquoten stabil.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Normales menschliches Großhirnrindenlysat, Maus-Hirnrindenproben aus HD- oder Wildtyp-Mäusen
HEK293-Lysate.
Regelmäßig mittels Western Blot an HEK293-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge erfasste Huntingtin-Protein in 10 μg HEK293-Lysat.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB2166P1874MAB2170
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... HTT(3064), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... HTT(3064), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... HTT(3064)
Gene Information
human ... HTT(3064), SLC6A4(6532)
clone
mEM48, monoclonal
clone
1HU-4C8, monoclonal
clone
3B5H10, monoclonal
clone
HU-4E6, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
rat, rabbit
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
antibody form
culture supernatant
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
isotype
IgG
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB537404053252665547