Fortfahren mit
MAB5360
Antikörper gegen Spinozerebelläre Ataxie Typ 3, Klon 1H9
ascites fluid, clone 1H9, Chemicon®
Synonym(e):
Ataxin-3, josephin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 689,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H9, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
75
€ 689,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1385
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1H9, monoclonal
species reactivity
rat, human, monkey, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATXN3(4287)
General description
44 kDa
Die Spinozerebelläre Ataxie (SCA) ist eine genetische Erkrankung mit mehreren Typen, von denen jeder für sich als eigenständige Krankheit betrachtet werden könnte.
Die Spinozerebelläre Ataxie (SCA) gehört zu einer Gruppe von genetischen Störungen, die durch einen langsam fortschreitenden unkoordinierten Gang gekennzeichnet ist und oft mit einer schlechten Koordination von Händen, Sprache und Augenbewegungen einhergeht. Häufig kommt es zu einer Atrophie des Kleinhirns. Das erste Ataxie-Gen wurde 1993 für einen dominant vererbten Typ namens „Spinozerebelläre Ataxie Typ 1“ (SCA1) identifiziert. Die anschließend weiteren gefundenen dominanten Gene wurden als SCA2, SCA3 etc. bezeichnet. Normalerweise bezieht sich die SCA-Typ-Nummer auf die Reihenfolge, in der das Gen gefunden wurde. Bisher wurden mindestens 29 verschiedene Genmutationen gefunden.
Immunogen
Menschliches Ataxin-3-Fragment aus aa F112-L249 als Fusionsprotein
Application
Immunhistochemie:
In der Immunhistochemie wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:500 bis 1:5000 einer vorherigen Charge verwendet.
Immunpräzipitation:
In der Immunpräzipitation wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:500 bis 1:5000 einer vorherigen Charge verwendet.
ELISA:
In ELISA wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:500 bis 1:5000 einer früheren Charge verwendet.
Immunzytochemie:
In der Immunzytochemie wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:500 bis 1:5000 einer früheren Charge verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zum Nachweis der Spinozerebellären Ataxie Typ 3 mit diesem Antikörper gegen Spinozerebelläre Ataxie Typ 3, Klon 1H9, der für die Verwendung in ELISA, IC, IH, IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Ataxin-3. Das Epitop wurde genau auf E214-L233 lokalisiert. MAB5360 kann zur Untersuchung von Wildtyp Ataxin-3 und der mutierten Form mit Polyglutamin-Expansion verwendet werden, die bei Patienten mit Spinozerebellärer Ataxie Typ 3 bzw. Machado-Joseph-Krankheit (SCA3/MJD) gefunden wurde. Bei der Untersuchung von menschlichem Gewebe mittels Western Blot setzte MAB5360 mehrere Isoformen von Ataxin-3 frei (vermutlich durch alternatives Spleißen erzeugt, Trottier et al. 1998). Der Antikörper erkannte Polyglutamin-Aggregat (oder nukleäre Einschlüsse) durch IHC auf SCA-3/MJD-Hirnschnitten (Paulson et al. 1997).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an NIH/3T3-Lysaten.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung im Verhältnis von 1:500 dieses Antikörpers wurde eine SPINOZEREBELLÄRE ATAXIE 3 auf 10 µg NIH/3T3-Lysaten nachgewiesen.
Kontrolle
Menschliche SCA-3/MJD-Hirnschnitte, NIH/3T3-Lysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN37SAB5201357SAB5201358
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
Atto 488 conjugate
species reactivity
rat, human, monkey, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
1H9, monoclonal
clone
N76/8, monoclonal
clone
S76-8, monoclonal
clone
S76-8, monoclonal
Gene Information
human ... ATXN3(4287)
Gene Information
human ... ATXN1(6310)
Gene Information
mouse ... Atxn1(20238)
Gene Information
mouse ... Atxn1(20238)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c