Fortfahren mit
MAB4416
Anti-Plet-1 (Plazenta-exprimiertes Transkript-1-Protein) Antikörper, Klon 1D4
clone 1D4, from rat
Synonym(e):
chromosome 11 open reading frame 34, hypothetical protein LOC349633, placenta expressed transcript 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D4, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
1
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLET1(349633)
General description
Plazenta-exprimiertes Transkript 1 (Plet-1) ist ein kürzlich identifiziertes Protein, dessen Funktion noch unbekannt ist und das keiner bestimmten Proteinfamilie zugeordnet werden kann. Die Beobachtung wurde auf die Entwicklung des Mesonephros und des Pharynx-Endoderms beschränkt. Die Beobachtung von Gewebe von Erwachsenen ist breiter angelegt, da es an verschiedenen Stellen wie Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostataepithelien gefunden wurde. Seine Lage in der Bauchspeicheldrüse ist bemerkenswert, da die Bauchspeicheldrüse ein bekanntes Reservoir für Stammzellen und Vorläuferzellen ist. In der Bauchspeicheldrüse ist Plet-1 nachweislich im Hauptgang-Epithel lokalisiert und eignet sich daher hervorragend als Marker für epitheliale Vorläuferzellen und Stammzellen sowie als nützliches Instrument zur Beobachtung der Genetik linearer Beziehungen und der Funktionsweise molekularer Mechanismen für Homöostase, Entwicklung und Wundheilung in Organ- und Gewebesystemen.
Kürzlich wurde Plet-1 als spezifischer Marker für frühe Vorläuferzellen des Thymusepithels identifiziert. Im Embryo nach der Gastrulation ist die Expression von Plet-1 stark auf das sich entwickelnde Pharyngealendoderm und den Mesonephros beschränkt. Dieser Antikörper erkennt das gleiche Protein wie MTS20 und MTS24.
~ 23 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes Protein mit voller Länge, das Plet-1 entspricht.
Application
Dieser Anti-Plet-1 (Plazenta-exprimiertes Transkript 1-Protein)-Antikörper, Klon 1D4, ist für den Einsatz in WB, IC, IH, FC zum Nachweis von Plet-1 (Plazenta-exprimiertes Transkript 1-Protein) validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in FC verwendet (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Immunhistochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente & frühe Differenzierung
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Plet-1.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an humanem Plazenta-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:2.500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Plet-1 in 10 µg humanem Plazenta-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
Plazenta-Zelllysat vom Menschen
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB4381C3MABS1906CBL251
antibody form
purified antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
1D4, monoclonal
clone
TRA-1-81, monoclonal
clone
1D6, monoclonal
clone
VU-1D9, monoclonal
Gene Information
human ... PLET1(349633)
Gene Information
human ... PODXL(5420)
Gene Information
mouse ... Ulbp1(77777)
Gene Information
-
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c