Fortfahren mit
MAB4360
Anti-TRA-1-60-Antikörper, Klon TRA-1-60
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
TRA-1-60-Marker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
TRA-1-60, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, IP, WB
Citations:
391
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TRA-1-60, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PODXL(5420)
General description
235/410 kDa
Humane embryonale Karzinomzellen (EC-Zellen) sind Stammzellen der Teratokarzinome und sind wichtige Komponenten von Keimzelltumoren (CGTs). Sie exprimieren mehrere hochmolekulare Glycoprotein-Antigene, die nach einer Differenzierung herunterreguliert werden. Eines dieser Antigene, das durch den monoklonalen Antikörper TRA-1-60 definiert ist, kann im Serum von Patienten mit Keimzelltumoren nachgewiesen werden. Daher ist es eine nützliche Ergänzung zu herkömmlichen Serummarkern wie humanes chorionisches Gonadotropin und α-Fetoprotein, insbesondere bei Patienten, bei denen keine erhöhten Serumkonzentrationen an humanem chorionischem Gonadotropin oder α-Fetoprotein feststellbar sind.
Immunogen
Humane embryonale Karzinom-Zelllinie 2102Ep
Application
Dieser Anti-TRA-1-60-Antikörper, Klon TRA-1-60, ist zur Verwendung bei WB, FC, IF, IP und IC für den Nachweis von TRA-1-60 validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotent & Frühdifferenzierung
Immunfluoreszenz: Eine frühere Charge wurde in der IF verwendet.
Western Blot: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde im WB verwendet.
Immunpräzipitation: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IP verwendet.
Immunhistochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IH verwendet.
Durchflusszytometrie: Es wird ein Startbereich von 10–20 µg/mL empfohlen.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit dem TRA-1-60-Antigen, das auf der Oberfläche von humanen Teratokarzinom-Stammzellen (EC), humanen embryonalen Keimzellen (EG) und humanen embryonalen Stammzellen (ES) exprimiert ist. Eine Immunreaktivität mit murinen EC-, EG- oder ES-Zellen liegt nicht vor. Die monoklonalen TRA-1-60- und TRA-1-81-Antikörper (MAB4381) erkennen Antigene, die mit einem Proteoglykan der perizellulären Matrix assoziiert sind. TRA-1-60 reagiert mit einem Sialidase-empfindlichen Epitop, während TRA-1-81 mit einem unbekannten Epitop desselben Moleküls reagiert.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgM, flüssig in 0,05 M Kaliumphosphat, 0,3 M NaCl (pH 8,0) und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
NTERA-2; cl.D1-Ganzzelllysat (aus dem Teratokarzinom gewonnene pluripotente Stammzellen, die als maligne Gegenstücke zu humanen embryonalen Stammzellen gelten)
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FCMAB115FMAB4360C3MAB4381C3
clone
TRA-1-60, monoclonal
clone
TRA-1-60, monoclonal
clone
TRA-1-60, monoclonal
clone
TRA-1-81, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... PODXL(5420)
Gene Information
human ... PODXL(5420)
Gene Information
human ... PODXL(5420)
Gene Information
human ... PODXL(5420)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Sriram Bandi et al.
Journal of cell science, 125(Pt 5), 1274-1283 (2012-02-22)
Understanding the identity of lineage-specific cells arising during manipulations of stem cells is necessary for developing their potential applications. For instance, replacement of crucial functions in organ failure by transplantation of suitable stem-cell-derived cells will be applicable to numerous disorders
Frank W King et al.
Stem cells and development, 18(10), 1441-1450 (2009-03-04)
Directed differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) has generated much interest in the field of regenerative medicine. While subpopulations of hESCs within pluripotent cultures have been identified based on expression of specific surface antigens, their significance and fates are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB436004053252610073
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good Ab
    Worked well in cell sorting, showed consistent results
    Helpful?