Fortfahren mit
MAB3864
Anti-DNA/Histon-H1-Antikörper
Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-H1.4, Anti-H1E, Anti-H1F4, Anti-H1s-4, Anti-HIST1H1E, Anti-RMNS, Anti-dJ221C16.5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC
Citations:
39
€ 580,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H1-1(3024)
Immunogen
Menschliche Raji-Zellkerne
Application
Der Anti-DNA/Histon H1-Antikörper ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von DNA/Histon 1 und wurde in ELISA, FC, ICC und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunzytochemie: 5–10 μg/ml mit in 2 % Paraformaldehyd fixierten Zellen (10 Minuten bei Raumtemperatur)
Immunhistochemie: 5–10 μg/ml bei in Paraformaldehyd oder B5 fixierten Gewebeschnitten.
Durchflusszytometrie: 5–10 μg/ml mit in 2 % Paraformaldehyd fixierten Zellen.
ELISA, direkt und indirekt
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
FÄRBEMUSTER:
Kernfärbung beobachtet. Dichte Färbung der Zellkerne. Keine Färbung der Nukleoli.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit DNA/Histon 1. Der Antikörper kann zum Färben von Zellkernen aller Spezies und zum Nachweis von Nekrosen verwendet werden. In der Immunhistochemie zeigt der Antikörper eine dichte Färbung der Zellkerne, wobei keine Färbung der Nukleoli zu beobachten ist.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigter Kulturüberstand. Flüssigkeit in PBS.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1276SAB4501366H7789
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H1-1(3024)
Gene Information
human ... H1-1(3024)
Gene Information
human ... HIST1H1B(3009)
Gene Information
human ... HIST1H1E(3008)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
monoclonal
clone
1415-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neutrophil Responses to Sterile Implant Materials.
Jhunjhunwala, S; Aresta-DaSilva, S; Tang, K; Alvarez, D; Webber, MJ; Tang, BC; Lavin et al.
Testing null
Gang Liu et al.
Mucosal immunology, 12(4), 862-873 (2019-04-13)
Extra-intestinal manifestations (EIM) are common in inflammatory bowel disease (IBD). One such EIM is sub-clinical pulmonary inflammation, which occurs in up to 50% of IBD patients. In animal models of colitis, pulmonary inflammation is driven by neutrophilic infiltrations, primarily in
Nicole de Buhr et al.
Frontiers in microbiology, 9, 966-966 (2018-06-06)
Granulocytes mediate the first line of defense against infectious diseases in humans as well as animals and they are well known as multitasking cells. They can mediate antimicrobial activity by different strategies depending on the pathogen they encounter. Besides phagocytosis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB386404053252612503