Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15.5B, monoclonal
species reactivity
human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC5B(727897)
General description
Immunogen
Application
Apoptose & Krebs
Tumormarker
Immunhistochemie: Paraffinschnitte. Die Deglykosylierung des Gewebes ist für die Freilegung des Epitops von entscheidender Bedeutung. Es stehen eine Reihe von Deglykosylierungsprotokollen zur Verfügung, und eine Diskussion dieser Protokolle im Zusammenhang mit Muzin findet sich bei Cao, Y. et al. (1997) (siehe Referenzen).
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 15.5B, monoclonal | clone 8C11, monoclonal | clone MDA-3E1, monoclonal | clone 5B12, monoclonal |
| species reactivity human, monkey | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... MUC5B(727897) | Gene Information human ... MUC5B(727897) | Gene Information mouse ... Muc5B(74180) | Gene Information human ... MUC4(4585) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB3828 | 04053252266959 |