Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
206
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Das grün fluoreszierende Protein (GFP) der Qualle Aequorea victoria wird als fluoreszierender Marker für die Überwachung der Genexpressionen in einer Vielzahl von zellulären Systemen verwendet, darunter in lebenden Organismen und fixierten Geweben. Anders als andere Biolumineszenz-Reporter fluoresziert GFP in Abwesenheit von Substraten, Cofaktoren oder anderen intrinsischen oder extrinsischen Proteinen. Aufgereinigtes GFP ist ein Monomer mit 27 kDa, der aus 238 Aminosäuren besteht und bei Anregung mit blauem oder ultraviolettem Licht ein grünes Licht abgibt (Emissionsmaximum bei 509 nm).
Das Molekulargewicht von GFP beträgt 27 kDa in Abhängigkeit vom Molekulargewicht des zu detektierenden Fusionsproteins.
Immunogen
GFP-BSA
Application
Dieser Anti-Grün-fluoreszierendes-Protein-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IC, IH und WB für den Nachweis von grün fluoreszierendem Protein validiert.
Western Blot: 1:2.500–1:5.000. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 1 mg/ml BSA.
Immunzytochemie: 1:500–1:1.000
Immunhistochemie: 1:500–1:1.000 auf paraformaldehydfixiertem Gewebe mit einer Inkubation über Nacht unter Verwendung von nickelverstärktem DAB zum Nachweis. Empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,5 % Triton X-100. Der empfohlene Blockierungspuffer ist PBS mit BSA und Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 1 mg/ml BSA.
ELISA: 1:1.000–1:2.000 in einem direkten Assay.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunzytochemie: 1:500–1:1.000
Immunhistochemie: 1:500–1:1.000 auf paraformaldehydfixiertem Gewebe mit einer Inkubation über Nacht unter Verwendung von nickelverstärktem DAB zum Nachweis. Empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,5 % Triton X-100. Der empfohlene Blockierungspuffer ist PBS mit BSA und Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers. Der empfohlene Verdünnungspuffer ist PBS mit 1 mg/ml BSA.
ELISA: 1:1.000–1:2.000 in einem direkten Assay.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit grün fluoreszierendem Protein (GFP). Der Antikörper reagiert mit verschiedenen Formen von GFP, einschließlich eGFP, die in Vektoren von Clonetech und Invitrogen enthalten sind. Es besteht keine Kreuzreaktivität mit RFP. YFP wurde nicht getestet. Dieser Antikörper ist gut für die Immunhistochemie geeignet.
Physical form
Flüssig in PBS mit 1 mg/ml BSA. Enthält keine Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Grün-fluoreszierendes-Protein-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2