Fortfahren mit
MAB3564
Anti-Natrium/Iodid-Symporter-Antikörper, AS 625–643, Klon FP5A
clone FP5A, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Na+/I- Symporter, NIS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
FP5A, monoclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
7
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
FP5A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
Immunogen
Epitop: AS 625–643
Maltose-bindendes-Protein-Fusionsprotein, das den Aminosäuren 468–643 des menschlichen NIS (C-Terminus) entspricht.
Application
Dieser Anti-Natrium-/Iodid-Symporter-Antikörper, AS 625–643, Klon FP5A, ist zur Verwendung in IH, IH(P) und WB für den Nachweis von Natrium-/Iodid-Symporter validiert.
Immunblotting. Der Antikörper erkennt eine Hauptbande bei ~ 97 kDa und kleinere Banden bei 15 kDa, 30 kDa, 68 kDa und 160 kDa.
Immunhistochemie Der Antikörper funktioniert auf in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten, die 30 Minuten lang einer Antigenrückgewinnung mit 10 mmol/l Citratpufferdampf unterzogen wurden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Natrium-Iodid-Symporter (NIS). Das Epitop befindet sich vermutlich im Bereich der Aminosäuren 625–643 des menschlichen NIS. Der Antikörper kann eine gewisse Reaktivität gegenüber dem Maltose-bindenden Protein aufweisen.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2102220MABC1191ABC1454M
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
FP5A, monoclonal
clone
polyclonal
clone
ARN1, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christina Schug et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(19), 5997-6008 (2019-06-15)
The innate tumor homing potential of mesenchymal stem cells (MSCs) has been used for a targeted delivery of the theranostic sodium iodide symporter (NIS) transgene into solid tumors. We have previously shown that external beam radiotherapy (EBRT) results in the
Annie Yang et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 11(4) (2023-04-06)
Gastric cancer (GC) that metastasizes to the peritoneum is fatal. CF33 and its genetically modified derivatives show cancer selectivity and oncolytic potency against various solid tumors. CF33-hNIS and CF33-hNIS-antiPDL1 have entered phase I trials for intratumoral and intravenous treatments of
Rebekka Spellerberg et al.
Molecular therapy oncolytics, 27, 272-287 (2022-12-03)
Sodium iodide symporter (NIS) gene transfer for active accumulation of iodide in tumor cells is a powerful theranostic strategy facilitating both diagnostic and therapeutic application of radioiodide. In glioblastoma (GBM), the blood-brain barrier (BBB) presents an additional delivery barrier for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB356404053252358999